Masterflex® L/S® 和 I/P® 流程泵在 ISO 5 级(100 级)洁净室的应用
综述
目前,众多行业的制造过程面临着愈加严格的监管要求,这些监管规定旨在保护过程和最终产品免受外来物质的污染。鉴于此,全球各地的公司为了促进产品生产,纷纷将目光投向洁净技术。洁净室中悬浮微粒大小和数量都受到严格控制。对于进入洁净环境中的人员和设备,必须采取措施降低其显著增加洁净空间内的颗粒负载的风险。任何设备在用于洁净室之前都必须经过测试和清洁,这对于成功的洁净室应用至关重要。近日,Masterflex L/S 和 Masterflex I/P 流程泵接受了洁净室应用评估,结果证明它们都满足或超出了洁净室环境的应用要求。
测试过程总结
为了证明 Masterflex L/S 和 Masterflex I/P 流程泵可用于 ISO 5 级(100 级) 洁净室环境,最近我们将其提交给了一家独立测试机构(Acorn Industries, Inc.,由 Philip R. Austin 博士领导)。要获得认证,每台泵都必须通过严格的评估过程,包括多个测试步骤。
主要测试重点包括评估每台泵的材料脱落情况。用超净光谱级酒精彻底清洗泵后,再在泵外表面上的随机位置用光谱级酒精重新润湿。使用膜滤器过滤每个表面上的溶剂以及任何沉积的颗粒。这一过程持续了 100 个小时,分十二次进行,总共收集了十组过滤膜用于微粒含量分析。除膜样品外,还在泵头的不同位置使用了连续自动悬浮微粒计数器。在持续 100 小时的测试时间内,每 10 小时查看并重置一次微粒计数器的数据。 结果显示,两台泵的泵表面均无基材排放。
研究结论
经评估,Masterflex L/S 和 I/P 流程泵符合联邦标准 209E 规定的 100 级洁净室应用条件以及 ISO 14644-1 标准规定的 5 级洁净室应用要求。曾参与撰写洁净室环境全球标准的首席研究员 Philip R. Austin 博士指出:
- 泵在应用于洁净室环境之前必须彻底清洗,采用的超净光谱级酒精应与测试过程中所使用的类似,这样才能达到在测试实验室中取得的效果。
- 由于测试的两个泵系统都是蠕动泵系统,因此不仅须按照上述方法清洗和准备泵,而且还须清洗泵管,以确保符合洁净室环境要求。泵管的推荐清洗流程如下:
- 在非离子洗涤剂/表面活性剂中浸泡泵管两小时。这一过程可以破坏任何可能附着在泵管表面上的颗粒的表面张力。
- 使用前用 10 Mohm 去离子水彻底冲洗清洁剂/表面活性剂,以去除泵管表面的多余颗粒。
如遵循了上述清洁和准备步骤并且搭配使用的泵管经恰当处理,则 Masterflex L/S 和 Masterflex I/P 流程泵可用于 ISO 5 级(100 级)洁净室。
有关 Masterflex L/S 和 I/P 流程泵的更多信息或如需获取最佳泵管选择方面的帮助,请联系当地代表。