蛋白和生物大分子的分离
大分子液相色谱(Bio LC)
生物方法生产的活性成分的分离通常需要不同的方法。
产品页面
疏水色谱法(HIC)
HIC是分离蛋白质而不会引起其变性的一种出色的技术,因此它的规模可从分析放大到下游工艺
分子筛色谱法(SEC)
SEC根据分子大小分离组分。 它是非吸附性的,这意味着这种方法没有化学相互作用。
离子交换色谱柱
离子交换基于分子上的电荷进行分离。 它通常用于分离肽,蛋白质和寡核苷酸
宽孔反相HPLC
300Å孔径的C4或C8固定相适用于小分子蛋白和大分子肽。蛋白质通过“疏水脚”的吸附而得以保留。
色谱工艺介质
您正在寻找在cGMP条件下生产的各种介质,它们可以满足您从实验室到生产规模的各种需求。
Automation Protein Purification
If you need to improve efficiency in your laboratory protein purification, instrumentation and software could help you acheive your goal.