微生物重组蛋白
基于微生物的重组蛋白广泛的重组蛋白是使用微生物(大肠杆菌或酵母)发酵生产的,通常是首选的生产方法,以提高生产过程的效率和更快地进入市场。
微生物工艺有很多优势——它是一种安全的表达系统,可以快速和经济有效地开发和生产,同时确保产品质量和可重复性。
然而,仍存在一些挑战,如微生物发酵过程中蛋白表达不一致,或需要纯化高水平表达或重组蛋白的包涵体导致蛋白聚集。
Avantor提供广泛的产品,以帮助在基于微生物表达系统的重组蛋白制造过程。 这包括支持细胞生长的发酵产物,增强蛋白表达的试剂,通过一系列用于纯化和回收包涵体到辅料的产品,以帮助稳定最终的药物产品。
Avantor®旗下的J.T.Baker®品牌提供了唯一符合ICHQ7标准的cGMP生产IPTG。这为生物制药研究人员和制造商提供了一种解决方案,帮助他们高效、高质信心满满地将重组蛋白从研发扩展到临床和全面生产。
重组蛋白工作流程
创新是Avantor®商业模式的核心。我们为您提供更快、更高效、更有效地实现重组蛋白目标所需的一切。探索您在工作流程的每个阶段所需的高质量产品和服务。浏览我们的蛋白质和多肽产品列表,或从我们丰富的蛋白质试剂中选择纯度最高的试剂。
什么是重组蛋白?
重组蛋白是在实验室利用重组DNA技术人工制造而成。细胞通常用DNA载体转染,培养以转录和翻译蛋白质,裂解并纯化。有多种方法来完成重组蛋白纯化,以最大限度地提高蛋白质产量。
重组蛋白技术和研究的进步扩大了重组蛋白的应用范围,将其用作诊断试剂、治疗和疫苗。
蛋白质如何变成重组蛋白?
蛋白质是DNA表达的结果。重组蛋白是活细胞内重组DNA(rDNA)表达的结果。用于构建重组DNA的实验室方法至少结合了两个来自不同来源的DNA片段。然后将重组DNA插入载体,并允许其在活细胞内复制。
生产重组蛋白
重组蛋白是使用微生物(大肠杆菌)表达系统生产的。它们代表一组较小的蛋白分子,包括细胞因子(促红细胞生成素或EPO)、生长因子(胰岛素)和酶(尿激酶)等。 使用大肠杆菌表达系统时,目标蛋白会在细胞内分泌,并且可能难以恢复。这些不溶性蛋白质和其他污染物一起存在于细菌细胞质内的包涵体中。细菌被溶解,释放出不溶性包涵体。
蛋白质溶解和分离后,其他机械和化学作用可以使蛋白质正确折叠。这就产生了具有生物活性的蛋白质。利用色谱纯化重组蛋白与用于其他生物制剂纯化的步骤相当。
在Avantor寻找生产所需的重组蛋白
Avantor®提供了一系列产品来协助重组蛋白的生产过程,包括支持细胞生长的发酵产品和诸如聚山梨酯的辅料,它们在配方中包含一系列色谱基质,有助于重组蛋白纯化。