J.T.Baker® 自动化吸头
结果精准。故障停机时间更少
J.T.Baker 自动化吸头更笔直,可以减少吸头破损和不相容的情况。即使剂量非常小,也能保证高精确性和零污染。我们目前推出了各种规格的吸头,适用于主流使用的自动化工作站。
J.T.Baker 透明导电吸头应用非常广泛,受到全球许多生命科学和诊断实验室的信赖。世界各地的客户可以访问 Avantor 功能强大的电商网站 vwr.com,轻松便捷地订购产品。
J.T. Baker自动化吸头具有以下特点:
J.T. Baker是Avantor旗下的自动化吸头领先品牌。产品主要优势包括:
高精度分液,零污染适配大多数主流第三方自动化移液工作站
工程设计符合最高生产标准
用途广泛——适用于多种应用
自动化吸头适用于多种应用,是全球众多生命科学和诊断实验室的关键耗材。Avantor可为您提供满足实验室需求的自动化吸头,世界各地均可便捷订购和送达。
特色产品
J.T.Baker® 导电自动化吸头
即使是用于提取微量液体样本,J.T.Baker 导电自动化吸头也能够确保高精度和零污染。吸头的导电功能使自动化系统能够检测和跟踪液位,确保最小程度地浸入样本。
- 在洁净室条件下制造(8 级洁净室)
- 先进质量控制
- 适用于高通量分析
- 带条形码的托盘包装,便于自动识别(Hamilton、Roche MagNA Pure)
- 可带或不带滤芯
J.T.Baker 微孔板
J.T.Baker 微孔板遵循严格质控程序与 J.T.Baker 自动化吸头同场地生产,方便临床医生和研究人员一站式获取自动化液体采样系统所需的实验室耗材。
- 大多数微孔板的尺寸符合 ANSI/SLAS 1-2004 微孔板尺寸标准
- 各孔位金紧密排列,实现高效、快速采样
- 采用优质塑料制成,经过测试和验证,不含生物交叉污染物
- 带有字母数字编码,帮助明确分配和识别样本
- 微孔板和密封件精密匹配
“确保每一步的质量和精度”白皮书
更多 “确保每一步的质量和精度”白皮书
百年品质
百年来,J.T.Baker 品牌始终致力于为全球客户提供高品质产品。凭借优化的应用方案和经过严格检测的功能,J.T.Baker 产品能够满足严苛的客户需求,广泛应用于各种研究和生产场景。
故障停机时间更少
依托数十年的丰富经验和德国生产团队的锐意创新,J.T.Baker 机械臂吸头能够充分提高机械臂工具的利用率,最大程度地减少故障停机时间。这款吸头的垂直度更高,变异系数更低,可以减少吸头破损和不相容的情况。
ISO 认证制造
我们的产品质量均已通过 ISO 认证:生产设施通过了 ISO 9001 认证;医疗器械和体外诊断器械 (IVD) 均 获得了 ISO 13485:2016 认证;生产流程严格遵循 ISO 50001:2011 能源管理体系的要求,致力于打造更加可持续、更加负责任的生产流程。
独立检测,确保零污染
每个批次的吸头均按照严格的质控程序进行检测,确保零污染。并且每个批次都经过独立检测,经认证不含 DNA酶、RNA酶、ATP 和热原。
全自动化洁净车间
J.T.Baker 自动化吸头采用全自动化生产,在你打开包装之前,无任何人为接触。我们的全自动生产线在洁净车间运行,旨在确保吸头的兼容性和清洁度,满足最严苛的规格要求。我们的制造设施和尖端的制造技术,保证了吸头具有极高的精确性,超越了市场上的许多其他产品。
什么是自动化吸头?
实验室自动化进程以及自动化工艺流程日益个性化需要高精度的一次性实验室用品。在利用自动化平台进行移液操作的实验室中,自动化移液吸头与自动化系统配套使用,进行自动移液和分液操作。
自动化工作站可安全处理危险/传染性液体样品,而无需实验室技术人员直接接触样品。即使是高通量应用,自动化系统也可产生具有可重复性的结果。
自动化移液吸头专为需要快速、高效分析的小体积样品设计,甚至符合最小体积样品的处理要求。自动化吸头有滤芯和无滤芯两种版本可供选择。
手动重复移取精确体积液体既枯燥乏味又不切实际,此时就需要用到自动化吸头。自动化吸头可将耗时的移液操作交由自动化模块负责,从而节省时间并降低实验室成本。与此同时,自动化吸头还是满足纯度和精度要求的最佳解决方案。
自动化导电吸头含有导电材料,可以检测容器中的液位,确保液体处理的一致性和精确度。
什么是自动化孔板?
自动化孔板(或多孔板)常与自动化系统配套使用,可显著提高检测通量,节省时间和资源。
自动化孔板可帮助用户分析微量孔中的样品和化学品,有助于客户观察暴露期(几小时到几天不等)后的各项条件。
多孔板已成为现代实验室的一项必备用品,广泛用于各种应用。多孔板常用于细菌培养物、真菌和哺乳动物细胞系的培养,以及分析和生化检测。
J.T.Baker自动化吸头
J.T.Baker自动化导电吸头可对小体积液体进行高精度、零污染采样。吸头具有导电性,有助于自动化系统检测并跟踪液位,确保吸头最小限度浸入液体。
- 洁净室条件下生产(8级洁净室)
- 先进质控流程
- 适用于高通量分析
- 托盘标记条形码,便于自动识别(J.T.Baker HT CO-RE型和MP型吸头)
- 有滤芯和无滤芯两种版本可选
J.T.Baker多孔板
J.T.Baker多孔板遵循严格的质量控制程序,与J.T.Baker自动化吸头同厂生产,方便科研人员一站式采购适配自动化液体采样系统的实验室耗材。
- 多款多孔板符合ANSI/SLAS 1-2004微孔板尺寸标准
- 孔位紧密排列,实现高效、高速采样
- 采用优质塑料制成,经检测和认证不含生物交叉污染物
- 采用字母数字编码,清晰分配和识别样品
- 多孔板与密封件紧密贴合
了解J.T.Baker所有自动化耗材产品
深入了解J.T.Baker自动化采样系统耗材产品如何助您改进分析和诊断操作。产品质量出众,由Avantor专业提供。
百年品质
一百多年来,J.T.Baker 品牌始终致力于为全球客户提供高品质产品。产品性能针对不同应用进行优化,并经过严格的功能测试,能够满足各种研究和生产应用的严苛需求,深得用户信赖。
缩短停机时间
依托数十年丰富经验和德国生产团队的锐意创新,J.T.Baker 自动化吸头垂直度更高,变异系数更低,可减少吸头破损和不相容风险,从而充分提高自动化工具利用率,并最大限度减少停机时间。
ISO认证生产
我们已顺利通过ISO 9001和ISO 13485药品和IVD产品生产认证。
独立纯度检测
泡罩包装的吸头均按照严格的质量控制程序进行检测,确保不含任何污染物,并经独立检测和认证,不含DNA、DNA酶、RNA酶和PCR抑制剂。