泵送易燃液体
泵送易燃液体时可能会给实验室带来安全风险。如果实验室工作人员、学生和研究人员不遵守材料的安全处理规定,可能会导致火灾和爆炸事故。易燃液体包括乙醚、丙酮和苯。可燃液体包括乙酸、甲酸和福尔马林。
易燃和可燃液体流动过程中可能会产生静电积聚。为降低危险水平,请遵循以下五项一般安全指南。
- 只使用带有气动或防爆 (XPRF) 电机的金属泵。
- 确保所有组件都是金属的。因为塑料会积聚静电荷,不能接地。
- 操作员和所有泵组件须电气接地,包括电机(即使气动电机也应接地)、入口和排放泵管、软管夹、存储槽和收集槽。
- 避免液体飞溅,飞溅会产生静电,导致起火或爆炸。
- 避免使用绝缘导体,例如塑料排放管末端的金属喷嘴。
一些防爆电机具有手动过载复位功能,可避免自动重启风险。
使用个人防护装备
处理易燃液体时,请务必穿戴必要的个人防护装备,包括眼部、手部、身体以及肺或呼吸防护装备。通常,这些防护装备包括护目镜、耐化学腐蚀手套、工作服以及呼吸器。 OSHA 建议“在接触液体化学品、酸或腐蚀性液体、化学气体或蒸汽时同时佩戴眼部和面部防护设备”。此外,“需接触高温物质或腐蚀性或有毒物质的工人必须配备防护装备,以保护暴露的身体部位,包括腿和脚。”