使用蠕动泵处理细胞敏感泵送
用 Ismatec Pro-280 泵头泵送活细胞
连接 Pro-280 泵头与 BVP 或 MCP 蠕动泵 驱动器后,所形成的系统 可用于持续泵送活细胞,同时能最大限度减少细胞损伤。该系统设计独特, 适用于生物技术应用。该系统已在实验室以及高达 30 升的小型生产反应器中经过测试。
它是如何工作的?
泵头 Pro-280 带有 2 个球面滚轴,管床呈凹形。在滚轴完全挤压并闭合泵管之前,细胞可以逃入管壁间隙,这样既不会被“压扁”也不会被损坏。
动物细胞培养应用中不同蠕动泵系统的比较
在生物反应器中泵送活细胞 极具挑战。尽管蠕动泵适用于生物反应器操作,但持续泵送(循环)活性细胞仍是一项挑战,因为随着时间的推移,由于机械作用,常规蠕动泵头会损坏细胞。Ismatec 与 ZUW(瑞士温特图尔苏黎世大学)合作,旨在向世人展示专为温和泵送设计的蠕动泵头适用于泵送活细胞。
应用:泵送动物细胞培养物
苏黎世温特图尔科技大学 (Zurich Technical University Winterthur) 的 Fan Guo 女士和 U. Graf-Hausner 教授以及 Ismatec 的 Joanne Laukart 博士对不同的蠕动泵系统进行了比较。
方法:在转瓶中培养杂交瘤细胞
通过外部回路以恒定流速(1/2 反应器体积/小时 = 250 ml/h)连续泵送细胞,直到观察到细胞死亡。通过分析旁路的细胞流监测细胞活力。目标是维持较高的细胞活力和较低的细胞损伤。
结果
使用 P-280 泵头 56 小时后观察到细胞死亡。其他泵头则仅在 27 小时后就出现了细胞死亡。连续泵送 56 小时后,使用 P-280 泵头的细胞活力保持在 87%。