给蠕动泵装配泵头开启传感器联锁装置以提高工作场所安全性
如 蠕动泵 配备了 泵头开启传感器联锁装置或现有泵装配了独立系统,当因任何原因打开泵头时,驱动器将自动关闭。 这项技术 在预防性维护期间维修或更换泵管时,为技术人员和操作员提供了额外保护。
蠕动泵可解决棘手的流体处理问题,对于无菌、剪切敏感或高纯度流体尤其有用。蠕动泵泵管设计为唯一接液部件,并且可根据泵送液体或监管要求选择泵管材料。如采用合适的泵管材料,这种唯一接液部件设计可确保流体路径的适应性。从而防止泵管污染和过早损坏。蠕动泵支持连续泵送或以规定量注液。蠕动泵系统是一种容积式泵,包括驱动器、泵头和泵管三个部件。
蠕动泵是如何工作的?
泵头仅由转子和外壳两部分组成。泵管置于转子和外壳之间的管床中,在这里泵管会受到阻塞(挤压)。
转子上的滚轴沿着泵管转动,推动流体。滚轴后的泵管恢复形状,产生真空,并将流体吸入。
滚轴之间则形成了“枕”形流体。泵管的内径 (ID) 和转子的几何形状不同,“枕”形流体则不同。流速则是通过速度与“枕”形流体大小的乘积确定。除非液体非常粘稠,这个“枕”形流体的大小则相对稳定。
泵管是唯一与流体接触的系统部件,因此蠕动泵易于清洁,具有出色的灌注能力,是化学进料、医疗设备和药品生产等多种不同应用的绝佳选择。但是,当更换泵管以进行预防性 维护 或用于新的一次性应用时,操作人员需要打开泵头。这一操作会导致滚轴暴露。
直到最近,维修蠕动泵前操作员仍需关闭或关掉泵电机。这被认为是机电设备使用的 SOP(标准操作程序)。切断电源或关机有助于防止误操作设备。
蠕动泵的泵管需要定期维修和更换。有些旧款泵还需卸下泵头来更换泵管。较新款的泵则装卸容易,允许操作员在无需拆卸驱动器上泵头的情况下更换泵管。然而,这一进步却增加了暴露于转动转子的风险。由于行业监管和安全保护在相关方面的重视程度得到提升,推动了工作场所人体工程学的改善和泵头开启传感器联锁功能的开发。
为工人提供额外保护
当操作员在繁忙的生产环境中进行泵管更换和日常维时,集成式泵头开启传感器联锁装置可为其提供额外保护。对于通过 PLC 或 SCADA 远程控制的蠕动泵,这一新功能尤其有用。泵头开启传感器联锁可防止远程意外启动泵,类似于锁定/挂牌程序。没有经验或不经常使用蠕动泵的用户在安装或更换泵管时,泵头开启传感器联锁装置还可保护他们免于受伤。这种传感器技术与快速装卸泵头搭配使用,可在泵头打开时停止驱动器,从而避免接触连接到驱动轴的运动滚轴。
此外,对于不带集成式泵头开启传感器联锁装置的蠕动泵的用户来说,可选择使用独立传感器系统,例如带有 L/S® Easy-Load® II 泵头或 I/P® Easy-Load 泵头的 Masterflex 泵系统。当操作员有意或无意打开泵头时,会切断连接至联锁箱的泵驱动器的电源。操作员关闭泵头后,泵驱动器的电源会恢复。
独立系统由联锁控制箱和新型泵头开启传感器联锁泵头组成。带有泵头开启传感器联锁装置的泵头可轻松连接到联锁控制箱,箱内带有控制板,板上装配了合适的继电器,用于在泵头打开时切断线路电压。运行过程中如泵头打开,联锁控制箱会立即关闭驱动器。操作员关闭被打开的泵头后,泵驱动器的电源会恢复。可通过控制箱上的指示灯直观查看感应到的泵头状况。
独立系统上的联锁控制箱最多可接受两个叠加泵头的输入信号,任一泵头打开时都会做出响应。控制箱还配有传感器短路插头,允许单通道操作。当需要双通道时,可移除此插头并连接第二个泵头。该独立系统的冲洗等级为 NEMA 4X / IP66,是食品加工及其他具有关键性清洁规定的行业的理想选择。
对于需使用蠕动泵的技术人员和操作员,泵头开启传感器联锁装置和独立系统在安全保护方面发挥着重要作用。 随着越来越多的公司将这项技术集成到蠕动泵组中,工作场所安全性将大大增强。