Masterflex L/S 泵管选择
精密挤出泵管助您的 Masterflex L/S 泵头 达到最佳性能。泵管与我们的 L/S 泵头精密匹配。 我们提供精密泵管或高性能精密泵管以供选择。高性能精密泵管的管壁更厚,可提高产生压力、吸程、泵送粘性流体的能力以及泵管寿命。十几种不同配方可供选择。
- BioPharm Plus 硅胶(铂金固化)
- BioPharm 硅胶(铂金固化)
- Chem-Durance® Bio
- C-Flex®
- C-Flex® ULTRA
- GORE® STA-PURE® PCS 系列
- GORE® STA-PURE® PFL 系列
- Norprene® (A 60 G)
- Norprene 食品 (A 60 F)
- PharMed®
- PharmaPure®
- Puri-Flex™
- 硅胶管(铂金固化)
- 硅胶管(过氧化物固化)
- Tygon 化学品管
- Tygon 食品管
- Tygon 燃料和润滑剂输送管
- Tygon 实验室管
- Tygon® E-LFL
- Viton®
精密泵管规格
泵管尺寸 | L/S 13 | L/S 14 | L/S 16 | L/S 25 | L/S 17 | L/S 18 |
---|---|---|---|---|---|---|
内径*:in. (mm) | 0.03 (0.8) | 0.06 (1.6) | 0.12 (3.1) | 0.19 (4.8) | 0.25 (6.4) | 0.31 (7.9) |
软管倒钩尺寸*:in. (mm) | 1/16 (1.6) | 1/16 (1.6) | 1/8 (3.2) | 3/16 (4.8) | 1/4 (6.4) | 3/8 (9.5) |
驱动器转速为 6 至 600 rpm 时的流速范围 (mL/min) | 0.36 至 36 | 1.3 至 130 | 4.8 至 480 | 10 至 1000 | 17 至 1700 | 23 至 2300 |
最大持续压力** | 25 psig (1.7 bar) | 20 psig (1.4 bar) |
15 psig (1.0 bar) |
10 psig (0.7 bar) |
||
最大间歇压力** | 40 psig (2.7 bar) | 35 psig (2.4 bar) |
20 psig (1.4 bar) |
15 psig (1.0 bar) |
||
最大真空度 | 26" Hg (660 mm Hg) | 20" Hg (510 mm Hg) | ||||
吸程 | 29 ft H2O (8.8 m H2O) | 22 ft H2O (6.7 m H2O) |
高性能精密泵管规格
泵管尺寸 | L/S 15 | L/S 24 | L/S 35 | L/S 36 |
---|---|---|---|---|
内径*:in. (mm) | 0.19 (4.8) | 0.25 (6.4) | 0.31 (7.9) | 0.38 (9.7) |
软管倒钩尺寸*:in. (mm) | 3/16 (4.8) | 1/4 (6.4) | 3/8 (9.5) | 3/8 (9.5) |
驱动器 转速为 6 至 600 rpm 时的流速范围 (mL/min)。高性能泵头获取的值(单位:) |
10 至 1000 (11 至 1100) |
17 至 1700 (18 至 1800) |
23 至 2300 (26 至 2600) |
29 至 2900 (34 至 3400) |
最大持续压力** | 25 psig (1.7 bar) | 20 psig (1.4 bar) |
15 psig (1.0 bar) |
|
最大间歇压力** | 40 psig (2.7 bar) | 35 psig (2.4 bar) |
20 psig (1.4 bar) |
|
最大真空度 | 26" Hg (660 mm Hg) | 24" Hg (610 mm Hg) |
||
吸程 | 29 ft H2O (8.8 m H2O) | 27 ft H2O (8.3 m H2O) |
*标称尺寸。
**泵管配方不同,实际性能则不同。