Masterflex 硅胶管
我们可提供过氧化物固化管和铂金固化管。这两种配方具有许多共同特性,例如 FDA 合规性和 USP VI 级认证、温度范围和化学相容性。但是,这两种硅胶管之间也存在一些差异。
过氧化物固化硅胶管
优势:
- 物理压缩能力更强
- 经济实惠
- 管的寿命更长
劣势:
- 过氧化物产品潜在脱气风险
铂金固化硅胶管
优势:
- 透明度略高
- 表面更光滑且蛋白结合水平更低
- 更受制药和生物技术行业青睐
- 潜在浸出物更少
劣势:
- 管的寿命较短
这两种硅胶管之所以会存在差异,是因为制造过程中采用了一种工艺:硫化。这两种泵管都经过硫化处理,下文将介绍这一工艺。
硅氧烷的硫化:硅胶固化
硅胶管由硅氧烷聚合物聚二甲基硅氧烷制成。这种聚合物是一种无定形的可流动物质,不具备有用的泵管特性。通过添加催化剂促使硅氧烷聚合物交联,并添加二氧化硅填料提高强度,可形成硅弹性体。硅氧烷转化为硅胶的过程被称为硫化或固化。有两种固化工艺具有商业意义,即过氧化物固化和铂金固化。
铂金固化管
该固化过程在室温下发生,因此也称为室温硫化 (RTV)。在挤出的硅氧烷中添加铂盐。一旦这种混合物暴露在空气中,就会发生交联反应,从而形成硅胶。这一反应的副产物是乙醇,但容易去除。通过铂金固化制成的硅胶材料一般不如经由过氧化物固化处理的坚固。
过氧化物固化管
在该固化过程中,硅氧烷聚合物与有机过氧化物混合。挤压并加热泵管。热量会引发交联反应,从而形成硅胶。催化副产物(过氧化物和酮)会在固化过程中挥发和蒸发掉。如果固化不正确或固化时间太长,可能会发生过氧化物和酮脱气。脱气的主要征兆是起霜,或泵管内部出现细小的白色结晶粉末。可通过加热泵管并冲洗去除。
尽管这两种泵管都是在清洁环境下制成的,但未经预先灭菌。用户需在使用前进行灭菌。如果应用流程有灭菌要求,可考虑采用以下几种灭菌方法。
硅胶管灭菌
- 高速仪器(快速压力蒸汽灭菌)高压灭菌:将泵管置于无绒布或消毒纸上,放入干净的开放式托盘中,然后在 270 华氏度(132 摄氏度)、30 psi(2 千克/平方厘米)的环境下放置 10 分钟。
- 标准重力高压灭菌:用无绒布或消毒纸包裹泵管,放入干净的开放式托盘中,然后在 250 华氏度(121 摄氏度)、15 psi(1 千克/平方厘米)的环境下放置 30 分钟。
- 预真空高温高压灭菌:用无绒布或消毒纸包裹泵管,放入干净的开放式托盘中,通常在 250 华氏度(121 摄氏度)环境下放置 30-35 分钟。
- 伽马辐射。