Masterflex® Ismatec® 卡盘:CA 和 MS/CA 型
采用 Ismatec Click 'n' Go™ 卡盘,可轻松快速地更换蠕动泵的泵管。 我们提供 两种类型卡盘以供选择:
- CA 卡盘:用于双卡式蠕动泵管(CA 泵管)
- ,MS/CA 卡盘 :用于三卡式蠕动泵管*(MS/CA 泵管)
* 与 MS/CA 卡盘兼容的新款泵管仅提供双卡式类型。名称由“三卡式”更改为“MS/CA”泵管。
CA 卡盘
大号 CA 卡盘 适用于 IPC 和 IPC-N 系列低流量、高精度蠕动泵。CA 卡盘兼容双卡式 蠕动泵管, 泵管卡扣间距为 152 mm。适用泵管内径为 0.13 至 3.17 mm。配备压力杆的 CA 卡盘允许每个通道设置不同的泵管压力。可根据应用、泵管材料和管径进行调整,以设置最佳的泵管压力。为了保持流速恒定,可能需要定期调整泵管压力。采用配备压力杆的卡盘后,蠕动泵可实现的最大压差通常会增加。
订购 CA 卡盘时,CA 卡盘的替换适配器不包含在内,需要单独订购。
CA 卡盘适用于:
- 双卡式 (CA) 蠕动泵管
- 卡扣间距为 152 mm
- 管内径为 0.13 至 3.17 mm
请注意: 适配器 07618-65 不包含在卡盘内,需单独订购。
MS/CA 卡盘
小号 MS/CA 卡盘 适用于 Reglo 全系列以及 BVP 和 MCP 泵系列的部分泵头(MS/CA 泵头)。MS/CA 卡盘兼容三卡式蠕动 (MS/CA) 泵管,卡扣间距需在 72 mm。适用于这类卡盘的新款泵管仅配备了两个卡扣,命名为“MS/CA 泵管”。适用泵管内径为 0.13 至 3.17 mm。配备压力杆的 MS/CA 卡盘允许每个通道设置不同的泵管压力。可根据应用、泵管材料和管径进行调整,以设置最佳的泵管压力。为了保持流速恒定,可能需要定期调整泵管压力。采用配备压力杆的卡盘后,蠕动泵可实现的最大压差通常会增加。标准 MS/CA 卡盘不带压力杆。通过预装的不锈钢弹簧可施加一致的压力。
MS/CA 卡盘适用于:
- 三卡式 (MS/CA) 蠕动泵管
- 卡扣间距为 72 mm
- 管内径为 0.13 至 3.17 mm