Masterflex® 重力式灌装系统的优势
Masterflex 重力式灌装系统是一套新型系统,由 Masterflex 蠕动泵和 A&D Apollo 系列重力式注液套件组成。我们提供 7 个天平套件以供选择。天平和泵通过独特的 A&D 控制器连接,可实现即时控制反馈,从而保证注液精度,并且 Masterflex 泵管支持所有流体运动。该重力式系统旨在解决诸多问题和挑战。
创建您的 Masterflex 重力式灌装系统
Masterflex 重力式灌装系统是一套新型系统,由 Masterflex 蠕动泵和 A&D Apollo 系列天平组成。
选择驱动泵头泵管
Masterflex 泵管兼容 Masterflex 泵和所有流体运动。可从下表列出的兼容驱动器和完整泵系统中选择,然后增加泵头和泵管以适配您的应用。
- Masterflex L/S 标准数字驱动器
- Masterflex L/S 标准数字泵系统
- 具备网络兼容性的 Masterflex L/S 数字驱动器
- 具备网络兼容性的 Masterflex L/S 数字泵系统
- Masterflex L/S 数字驱动器,支持云应用且带 MasterflexLive™
- Masterflex L/S 数字模块化注液驱动器
- Masterflex I/P 数字模块化驱动器,带远程输入/输出
- Ismatec Reglo 数字多通道泵
- Ismatec Reglo 数字 Miniflex 泵
A&D 重力式注液套件
请根据所需容量和可读性选择天平套件。具备流速显示 (FRD) 功能,可简化配料和灌装应用。所有套件均包含 Apollo GX-A 系列天平、脚踏开关、泵接口卡以及用于将天平连接到泵驱动器的 25 芯远程输入/输出电缆。
- 重力式注液套件
该重力式灌装系统有三个明显优势:
1.解决常见的浪费问题
该系统具备准确性和可重现性。每一滴都经过计算,容器永远不会发生溢出,因此不会浪费产品。天平控制着蠕动泵,灌装过程中以三种模式运行,以确保不会发生溢出。由于 Masterflex 泵可控制流体流速,因此天平则充当总控制。
2.避免了倾倒带来的健康和安全问题
手动倾倒不仅会带来产品损失风险,还可能导致天平损坏。因此将液体密封在泵管内可立即使半自动化系统受益。其他益处还包括无需人工参与、提拉和倾倒,从而避免了半自动化系统使用过程中的健康和安全问题。此外,该重力系统具备自动控制功能,灌装过程无需值守。流体保持在泵管内,可实现零人工操作。
3.效率和准确性提高
重力式注液的精度高于仅使用蠕动泵所能达到的精度,并且减少了泵管的校准需求。通优化系统的容器吞吐量,与人工方式相比效率和准确性有所提高。
Masterflex 重力式系统可实现:
- 半自动化流程
- 减少浪费,降低清理和产品成本
- 提高流程效率
- 实现目标生产
- 升级和可扩展性
Masterflex 蠕动泵可兼容多种尺寸的泵管,具体取决于泵头尺寸,允许泵以较高流速快速灌装容器。通过采用 Masterflex 大型泵增加电机容量,此款泵可提高生产力。可针对天平容量、Masterflex 驱动器和泵管提供充足的定制空间,以满足客户所需的灌装量,确保与大多数流体的化学相容性。