无菌的、灭菌和无菌—保持物品无污染的用语
John Batts – Masterflex Bioprocessing 高级技术培训师
在生物制药过程中,最重要的是保持流体通道不受微生物污染。因此常常会听到 无菌的、灭菌和无菌等类似的术语。但是这些术语的含义是什么呢,它们如何帮助我们更好地实现消除生产产品污染风险的目标?
我们先来看看这些术语的官方定义,然后再进一步探讨它们的含义,从而更好地区分它们。
- 第一个术语是 “无菌的”。当某物“不含活性(活的)微生物”时,它就被认为是无菌的。
- 第二个术语是“灭菌”。 灭菌 是“一种经验证的过程,经过该过程的物品、表面或培养基中没有任何活微生物,无论植物状态还是孢子状态”。
- 第三个术语是“无菌”。 无菌 指“没有活微生物的状态”。
显然,这三个术语相互关联,下面让我们一起更深入地理解它们。
无菌的
“无菌的” 是一个绝对术语,一种几乎不可能实现的理想状态。如病毒、真菌和细菌等微生物在我们的世界中比比皆是,通常存活在大多数表面上,难以察觉。你可以在睫毛、皮肤细胞、灰尘颗粒中找到它们,更不用说在衣服、纸板和塑料包装等常见表面上。大多数时候,这些微生物的存在对我们的日常生活没有明显的影响。事实上,在许多情况下,这些微生物还是有益的。
但是,有时微生物的存在也可能是有害的。在生物制药研究和生产中尤其如此,在这些应用中,科学家们经常使用特定的生物材料菌株来生产生物治疗产品。在这些情况下,微生物产生的外来生物材料可能会损害最终产品的功效和安全性。
灭菌
为了去除这些微生物, 通常采用灭菌 技术。许多人倾向于首选高压灭菌法。虽然这是一种久经考验的技术,但也存在许多限制,在大规模生产环境中应用起来十分麻烦。大多数生物制药公司常采用其他几种灭菌技术,每种技术都有其自身的优点和局限性。
常见的灭菌技术之一是使用环氧乙烷(EO 或 EtO)。环氧乙烷是一种渗透性气体,可很好地浸入到大批量的产品表面上。此外,EO 通常与大多数表面化学兼容,但 EO 会在灭菌产品的表面留下残留物。EO 易燃又易爆,使用起来很危险。由于 EO 对温度和相对湿度敏感,这种灭菌过程整体复杂,可能需要数天才能达到最大效果。
由于 EO 灭菌法存在挑战,人们更加关注基于辐射的灭菌方法。这类替代方法有几个优点,包括复杂设置更少、操作时间更短以及对于非渗透性包装的处理能力(能够更有效地对最终包装中的成品杀菌)。其中一种方法称为电子束辐照(或 E-Beam)。电子束技术可使成品暴露在由加速器产生的高电荷集中电子流中。这种电子流会改变化学键,破坏可能存在的任何微生物的 DNA,从而损坏它们的繁殖能力。虽然电子束技术非常有效,但也存在局限性,包括可处理的批量限制,以及不适合处理具有复杂几何形状或由高密度材料组成的产品。
为了突破电子束技术的局限性,伽马辐射成为使用最广泛的灭菌技术之一。伽马辐射是一种穿透式电磁辐射。与电子束一样,伽马辐照会破坏污染物的 DNA 和细胞结构。根据辐射暴露水平,也可能杀死污染微生物。伽马辐照产生的能量可完全穿透高密度产品,因此适用于大批量产品杀菌。其他优点还包括不依赖于特定的化学物质或热量,也不受产品几何形状影响。伽玛辐射的主要限制是必须不时补充和重新验证辐射源,以及辐射会导致许多医药产品发生不良变化。正因如此,伽马辐射更常用于物理产品杀菌,如泵管组件、接头等。
如文中所述,这些灭菌技术的目标是帮助成品实现完全无菌并被标记为无菌成品。然而,这些灭菌过程在功能上无法保证 100% 消除微生物污染物。因此,无菌程度并不是指达到完全无菌的状态,而是以 无菌保证水平表示。
无菌保证水平 (SAL)
无菌保证水平 或 SAL 是灭菌后物品上出现单个活微生物的概率。在医疗器械市场,目标 SAL 为 10-6,这表明在灭菌结束后有机体存活的可能性为 1,000,000 分之一。虽然无法实现完全无菌,当 SAL 达到 10-6 时,成品上几乎没有污染残留,因此对于可能接触成品的人几乎不会造成伤害。
确保产品无污染是一个复杂的过程。虽然没有“一刀切”的解决方案,但有许多有效的灭菌技术可用于成品灭菌,以确保达到目标无菌水平,从而保障成品使用人和受益人的安全。