如何接续微孔管
有些专用自动分析工艺要求泵管内径小于 0.51 mm。在这种情况下,请订购带有鲁尔锁接头(95611 系列)的 Tygon® 泵管,或者可通过压接方式进行连接。
- 将颜色编码泵管 (A) 的一端和延长管 (B) 的一端放在一起。(两段泵管的内径和外径应该相同)。
- 将 1" 至 2" 长的较大管段 (C) 放在待接续的两段泵管(A 和 B)末端的中间。该短管应与待接续泵管的材料类似,并且内径大约为待接续泵管的外径。
- 将短管 (C) 置于接头处的中心,将溶剂或密封剂涂在泵管 (B) 的外部,然后将泵管 (C) 套在 (B) 上。对泵管 (A) 重复以上步骤,从而永久连接泵管。如果将来需要更换泵管,请仅在泵管 (B) 和 (C) 上涂抹溶剂或密封剂。酮类溶剂可用于接续 Tygon® 或 Viton® 泵管;RTV 粘合剂可用于硅胶管;四氢呋喃则用于 PharMed® BPT 管。