蠕动泵的远程监控
通过物联网远程监控蠕动泵有助于提高生产力、降低研发和试验操作成本
Masteflex Peristlatic Pump如今,研发要求越来越高。企业亟需在不追加相应预算的情况下探索产能提升的方法。与此同时,样品比以往任何时候都珍贵,单批次的损失可能高达数万美元。传统上研发经理需面临两种选择:在无人值守情况下整夜运行实验,这需冒着损失宝贵样品的风险,或者在一天结束后停止工作,代价是生产力降低。 基于物联网 (IoT) 的远程监控技术不断进步。 无论是制备、发酵、收集还是提纯,研究人员可远程实现工作流程所需的大多数监控,而不需现场监控需处理流体的研发过程。
远程监控在制药加工操作领域越来越普及,对于负责流体处理实验或中试测试的研发部门同样有益,甚至受益更多。 对于需 7 天 24 小时负责流体处理但无人员监控泵运行的部门,对蠕动泵进行远程监控可带来积极影响。远程监控有助于快速完成研发阶段和试验过程,可缩短新产品的上市时间并降低将上市成本。
基于云的远程监控
Peristlatic Pump Remote Cloud-based Monitoring随着互联网连接的发展,通过云服务可在全球任意地点实现对蠕动泵和其他流体处理仪器的监控。如今流体处理设备能够发送有关操作参数和状态条件的只读指示,可在任何联网设备上的小程序进行查看。研究人员在离开实验室或试验工厂后仍可通过监测这些参数和条件了解到试验的运行状况与其离开时无异,这能让他们更感安心。当分配持续时间较长时,研究人员可在分配运行期间处理多个任务,因为远程监控允许研究人员到其他地点执行工作流程中的其他关键任务,同时准确确定分配运行周期的剩余时间。
可以传输的操作参数包括:
  • 流量特性:用于监控蠕动泵的运行模式(连续输送或分配模式)、泵的运行流速或速度以及泵送的累积流速
  • 分配状态:用于查看当前的等分体积设置和已完成的分配周期。
可以传输的状态条件包括:
  • 泵电机状态:用于确认泵电机的运行状态(运行或停止)以及当前运行方向(顺时针或逆时针)。
  • 过程状态:用于确认泵头没有被意外打开或过程中无泄漏发生。
  • 泵系统状态:用于确认无错误发生以及泵在线且可正常运行。
Peristlatic Pump in Research Lab研究人员如需干涉程度更低的监控,可在监控界面设置通知规则,通过电子邮件或短信发送特定条件的警报通知,例如分配周期结束、泄漏、设备错误。对于敏感且昂贵的样品,每一秒都至关重要。即时通知可确保快速反应,从而挽救细胞、培养基或其他重要产品。在“越简单越好”的理想范例中,只读传输操作参数和状态条件可确保系统的安全性和机密性。泵送过程不会中断,且未经授权方不能查看有关基础研发的关键信息。监控小程序需登录和安全密码,设备配对序列号唯一,这为防止意外查看额外提供了一层安全保护。
结论
在预算紧张或资源有限的情况下,研究人员也可采用其他新型联网方式。这直接有益于提高生产力并降低实验室和试验工厂的流体处理操作成本。这类连接可以帮助缩短上市时间,允许夜间操作无人值守,同时可确保过程处于监控之下。
蓝牙连接支持不干涉方式,允许研究过程中灵活放置泵,模拟工厂过程,从而缩短从实验室研发到车间生产的时间。这项技术还允许员工远离有害化学物质和生物制品,有助于提高员工工作安全水平。
通过基于云的远程监控方式,研究人员可时刻跟踪运行,实现试验过程与全流程的无缝衔接。数据安全是研究人员和产品开发人员共同关心的问题,可通过只读数据传输实现。
Masterflex® 最受欢迎的 L/S 和 I/P 尺寸驱动器支持新型的联网方式,帮助客户最大程度实现对泵送应用的控制。除蓝牙和基于云的监控之外,Masterflex 新型高级通信驱动器还支持自动化流程的以太网/IP 通信。有关远程泵监控以及配备高级网络和通信设备的 Masterflex L/S 和 I/P 驱动器的更多信息,请访问我们的网站。