标准管螺纹接头
公称尺寸 (内 径) |
实际外径 | 每英寸螺纹数 | 啮合长度 (手动拧紧) |
手动拧紧转数 | 扳手加紧转数 | 有效螺纹长度 |
---|---|---|---|---|---|---|
1/16 | 0.3125 | 27 | 0.160 | 0.2611 | ||
1⁄8 | 0.405 | 27 | 0.180 | 4½ | 2½ | 0.260 |
¼ | 0.540 | 18 | 0.200 | 4 | 3 | 0.401 |
3⁄8 | 0.675 | 18 | 0.240 | 4½ | 3 | 0.408 |
½ | 0.840 | 14 | 0.320 | 4½ | 3 | 0.534 |
¾ | 1.050 | 14 | 0.340 | 4½ | 3 | 0.546 |
1 | 1.315 | 11.5 | 0.400 | 4½ | 3¼ | 0.682 |
1¼ | 1.660 | 11.5 | 0.420 | 4½ | 3¼ | 0.707 |
1½ | 1.900 | 11.5 | 0.420 | 4½ | 3¼ | 0.724 |
2 | 2.375 | 11.5 | 0.436 | 5 | 3 | 0.756 |
2½ | 2.875 | 8 | 0.682 | 5½ | 3 | 1.136 |
3 | 3.500 | 8 | 0.766 | 6 | 3 | 1.2000 |
3½ | 4.000 | 8 | 0.821 | 6½ | 3½ | 1.2500 |
4 | 4.500 | 8 | 0.844 | 6¾ | 3½ | 1.3000 |
5 | 5.563 | 8 | 0.937 | 7½ | 3¾ | 1.4063 |
参见 实际尺寸接头的图示 (在 100% 比例下查看)。