使用双 Y 管组件减少脉动、进行双驱动输出并提高准确度
使用双 Y 管组件减少脉动、进行双驱动输出并提高准确度
双 Y 管组件依赖于组装到分流通道管配置中的两个“Y”型连接。分流通道允许两个泵管通道使用一个泵——有效确保流量加倍。双 Y 管组件通常与两个堆叠泵头或专为其设计的泵头一起使用。泵工作时,一个通道从上游统一点“拉动”流体,而另一通道则将流体“推送”到下游统一点——本质上“分裂”了流体通路。分离流体通路不仅提供两倍的泵输出(流体通路宽度相同的情况下),还可以大大减少下游脉动,进而有助于提高分配准确度。此外,为泵驱动器添加额外通道非常简单,无需额外的电源插座。
Masterflex® 双 Y 管组件
Masterflex 双 Y 管组件将使流速加倍,同时可能将脉动降低多达 90%,进而提高流量准确度。这可以通过偏置每个通道中的滚轴实现,最终呈现图中的绿色流动模式(如右图所示)。当两个通道在下游汇合时,一个通道将流体吸入,而另一通道同时正将流体推出,进而实现更加均匀的流动。在需要考虑起泡或压力敏感性(例如在某些流体传感器中)或提高灌装精度时,减少脉动是理想的选择。偏置滚轴还有效减少了下游观察到的流体袋容量,这意味着分配容量的分辨率和重复性更高,同时减少了过度使用造成的潜在浪费。
另外,可通过在相同的输出量下运行驱动器来降低重复咬合产生的机械剪切应力,但转速会降低。使用两个泵通道使输出加倍,因此以半速运行则能确保与正常运行一个泵头时相同的输出流量。降低转速也有助于降低作用在流体上的整体剪切应力。这非常有利于活细胞、大分子、其他生物制剂、部分浆液或其他携带各种尺寸(比泵管内孔小)的软硬颗粒流体的泵送。
使用一个驱动器增加通道时的考虑选项
Masterflex 提供了几种使用一个驱动器增加有效泵通道的方法。首先,确保 Masterflex 驱动器可以同时处理两个或四个通道所需的扭矩。通过 Masterflex L/S® 驱动器的最大速度可轻松确定这一点。如果最大速度为 100 rpm,则可以处理多达四个泵头。如果驱动器运行速度高达 600 rpm,则可以处理两个泵头。Masterflex I/P® 驱动器最多可以处理两个通道。
堆叠泵头
将 Masterflex 双 Y 管组件与两个 Masterflex L/S Easy-Load®、Easy-Load II 或 I/P Easy-Load 堆叠泵头的偏置滚轴配合使用,以减少脉动并提高蠕动分配的准确性。当这些泵头堆叠时,相邻泵头的滚轴组会发生偏移。当一个滚轴通过双 Y 管的一个通道吸取流体时,另一个滚轴将流体推过另一通道。如上所述,这将在整体上形成更加平滑的流动,因为蠕动泵中下游的另一流体通道削弱了流体袋之间的抽吸作用。
Masterflex UltraPharm™ 泵头
更高剂量和分配准确度是诸多生物工艺应用的关键要素,实现该目标的另一选择是 Masterflex UltraPharm 泵头。Masterflex UltraPharm 泵头采用偏置滚轴、行星齿轮装置以及专有的 Masterflex L/S 双 Y 管组件设计,通过温和且低脉动的泵送动作确保剂量和流量高度准确,进而最大程度上保证产品的完整性和均匀性。Masterflex UltraPharm 泵头可进行高压灭菌,且根据应用要求可采用铝或 316 不锈钢材质。
Masterflex L/S Easy-Load II 双通道泵头
您也可以使用 Masterflex L/S Easy-Load II 双通道泵头实现输出加倍*,但是该设备的两个通道中使用相同的滚轮将泵管封闭,因此不会像使用堆叠泵头或 L/S UltraPharm 泵头那样减少脉动。要泵送两个同步通道,需要适当保留流体,并为每个通道使用相同尺寸的泵管。这些泵头可匹配四种 L/S 精密管尺寸:L/S 13、L/S 14、L/S 16 和 L/S 25。由此可实现 0.06 到 1000 mL/min 的流速——具体取决于驱动器转速和泵管尺寸。*无法匹配所有 L/S 泵管尺寸。
双 Y 管组件最方便的选择
获得双 Y 管组件最便利的方法是购买 Masterflex 双 Y 管组件。打开包装便可使用,消除了在内部制作泵管组的时间和费用。若有需要,也可提供预灭菌泵管。
每种方案均超过食品药品监督管理局 (FDA) 和美国药典 (USP) VI 类要求,且符合 USP V 类(可提取物)标准。该泵管按照制药《良好生产规范》(cGMP) 制造,可进行高压灭菌。有多种泵管长度和尺寸可供选择。
如需了解双 Y 管组件的更多相关信息,请参阅我们的完整产品系列。