Masterflex® 蠕动泵系统
Masterflex® 泵是全球首选解决方案。在蠕动泵管、软管泵、隔膜计量泵、真空/压力泵、流量计和混合器的设计、工程和制造方面,我们是行业领导者。只有 Masterflex® 才能为您提供无与伦比的多功能性以及标准设置的可靠性——超过 55 年制造高性能蠕动泵的经验。凭借丰富的专业知识和超过 10,000 种泵配置选择,我们有能力帮助您选择满足您的特定应用需求的泵系统。
Masterflex 蠕动泵系列——按流量范围选购
Ismatec®系列
微小流量、高精度
流量范围:
0.0001 至 365 mL/min
微流量泵 >
L/S®系列
精确的流量控制
流量范围:
0.00005 至 3400 mL/min
精密流量 >
I/P®系列
强大系统
流量范围:
0.001 至 26 LPM
工业流量 >
B/T®系列
最高流速
流量范围:
0.3 至 42 LPM
最大流量泵 >
直观和创新
- 即使佩戴手套,也可在触摸屏界面快速轻松地进行设置和编程
- 5 英寸电容式 TFT/RGB 触摸屏,具有清晰广阔的视角
- 无线固件更新功能让您充分利用未来的增强功能
- 泵功能的三级访问功能让您控制可以操作泵的对应级别人员,进而保护您的流程
轻松使用并确保准确
- 操作模式包括连续运行、容量分配和定时分配
- 保存和调用多达 50 个常用协议程序,每项协议都有唯一的名称
- 音量和时间模式下的批量控制和间隔/关闭时间
- 通过图形指示器了解泵管何时校准至最佳状态
连接和智能
- 以多种方式操作您的驱动器——触摸屏、模拟遥控器或连接可选件
- 从三个连接可选件中进行选择:EtherNet/IP、Profibus 或 MasterflexLive® 我们基于云的安全应用程序,用于远程监控泵的关键流程
- 使用 MasterflexLive,您可以选择相应通知,全天候 (24/7) 提醒您操作条件的变化和错误消息
Masterflex 了解复杂的流体处理工作流程,同时提供最广泛的功能、组件和流速选择,让您轻松掌控一切。
蠕动泵选择工具
Masterflex 选择工具
只需不到 6 个问题,即可找到我们为您推荐的捆绑式蠕动泵系统!
Masterflex 配置器
通过选择您需要的功能和由此产生的相容组件来组装泵系统
在全球范围内尝试、测试并获得信任:
无数应用的首选蠕动泵
- 轻松使用
快速安装。低维护。轻松更换泵管。 - 多功能性
从研究到工艺,几乎可以处理任何流体。附加多通道选项 - 准确
流量范围:0.0001 mL/min 至 42 L/min。严格的设计标准。 - 耐用
拥有 55 年专业经验,值得信赖。广泛的化学相容性。 - 定制化
配置系统。众多泵管选择。轻松实现批量生产。
是否需要更多信息或帮助,以为您的应用选择完美的产品?
我们的专家随时准备为您提供帮助。