Masterflex® B/T® 系列蠕动泵
最佳批量输送产品
最高流速
流量范围:0.3 至 42 LPM
确保工作高效
Masterflex® B/T®是Masterflex®旗下流速最高的蠕动泵系列。该系列产品具有以下优点:
- 最佳大流量蠕动泵
- 流速最高
- F流速范围0.3 ~ 42 LPM
B/T®系列蠕动泵专为提升工作效率而研发。采用重型电动机,具备出色的危害防护功能,持久耐用。
Masterflex B/T 系列泵组件
重新构想生物工艺
配置触摸屏界面的 Masterflex® B/T® MasterSense™ 流程泵——
高级连接和控制功能,IP66 等级的可冲洗不锈钢外壳
Masterflex B/T® MasterSense™ 生物制药泵,EtherNet/IP™ 和 Profibus 网络兼容,11 至 321 rpm;90 至 260 VAC
从 0.65 到 42 LPM(0.17 到 11.1 GPM)广泛的流量范围,可集成至更高流量的生物工艺应用中。泵头匹配 B/T PerfectPosition® B/T 87 和 B/T 91 的泵管尺寸,实现可重复且高度可靠的性能。开放式泵头传感器技术,泵头打开时停止驱动电机。
定制化服务和工具
Masterflex 蠕动泵系列——按流量范围选购
Ismatec®系列
微小流量、高精度
流量范围:
0.0001 至 365 mL/min
微流量泵 >
L/S®系列
精确的流量控制
流量范围:
0.00005 至 3400 mL/min
精密流量 >
I/P®系列
强大系统
流量范围:
0.001 至 26 LPM
工业流量 >
B/T®系列
最高流速
流量范围:
0.3 至 42 LPM
最大流量泵 >
是否需要更多信息或帮助,以为您的应用选择完美的产品?
我们的专家随时准备为您提供帮助。