Masterflex® I/P®系列蠕动泵
工艺泵管解决方案
泵功能强大,可在颇具挑战性的工艺和生产环境中持续使用。
流量范围:0.0006 至 26 LPM
Masterflex® I/P® 系列蠕动泵配置功能强大的电机以及更佳工业危害防护功能。制造、加工和工业应用的理想选择。
Masterflex I/P 系列泵组件
Masterflex® I/P®系列蠕动泵的功能和特点
当应用要求标称流速达到26 LPM且压力达到约2.7 bar时,I/P®系列蠕动泵就是您的理想选择。该系列蠕动泵具有以下优点:
- 运行可靠,维护少,降低工艺过程中断风险
- 可扩展,可从研发规模扩展至生产规模
- 封闭系统,流体仅与泵管接触,最大限度降低污染风险
- 可泵送对剪应力切敏感和高粘性的流体
- 适用于过滤、培养基补料、灌装、化学品取样等多种应用。
- 设计紧凑
Masterflex® I/P®系列所有泵头最适合与I/P® Precision或I/P® High Performance泵管搭配使用,可确保批次间的可追溯性和泵性能的可靠性。
Masterflex®MasterSense I/P®蠕动泵除配备直观的触屏操作界面外,并具备以下特点:
- 大功率驱动电机,可适配所有I/P®系列泵头和泵管
- 保存常用分液程序
- 批控制功能
- 分液体积准确
- 通过标准Ethernet/IP、Profibus、模拟接口或MasterflexLive™联网
定制化服务和工具
是否需要更多信息或帮助,以为您的应用选择完美的产品?
我们的专家随时准备为您提供帮助。