Masterflex® Ismatec® 微流量系列蠕动泵
微小流量、高精度
在您的实验室或流程中实现触手可及的精确控制。
流量范围:0.0001 至 365 mL/min。
Masterflex® Ismatec®微流量泵的流速范围为0.0001 ~ 365 mL/min,可以低流速实现精确控制。
Ismatec®微流量泵适用于:
- 自动分析
- 流通池应用
- Sipper系统
- OEM
- 低流速补料和输送
蠕动泵采用最新技术,操作控制和泵管更换都十分轻松,并可接入MasterflexLive云计算平台,具有维护要求低和成本效益高等优点。Ismatec®蠕动泵可配套使用Ismatec®泵管,确保流体通道干净清洁。泵管更换快速简便,有多种泵管可选,确保与不同流体相兼容。
Masterflex Ismatec 微流量系列泵&泵管
Masterflex® Ismatec®蠕动泵的功能和优点
- 流速低至 0.0001 mL/min
- 高精度数字、数字化或可编程速度控制
- 泵管是唯一的接液零部件——采用先进技术,大多数驱动器都支持 MasterflexLive® 的
- 多功能性——单、双、多通道头选项
- 大多数驱动器都提供 2 年保修——ISO 9000 注册供应商
- 其他泵技术
连续模式
时间模式
体积模式
远程模式
泵管校准
直观的触屏控制功能:
- 批量控制,音量和时间模式下的批量控制和间隔/关闭时间
- 通过屏幕和模拟遥控进行灵活的操作控制(通过 MasterflexLive 监控)
- 通过标准以太网 (RJ45) 或 Wi-Fi 进行网络连接
- USB 连接允许将下载的固件更新加载至泵中
精选易用型Ismatec®蠕动泵
除Ismatec®蠕动泵外,我们的精选产品还包括:
Avantor®旗下Masterflex® Ismatec® Reglo Digital Miniflex数字蠕动泵
该蠕动泵功能多样,配备直观的触屏操作界面,可实现低流量精准输送。
- 台式设计,结构紧凑,易用性、准确度和可靠性得到进一步优化
- 5”(12.7 cm)电容式TFT/RGB高分辨率触摸屏,图像清晰,可视角度广
- 操作控制灵活,可通过触屏直接控制,也可利用模拟接口进行远程控制
- 运行模式包括连续、定量和定时分液三种,定时和定量模式可设置批次控制和间隔/关闭时间
- 用户可保存和查找常用分液程序,完成快速设置
- 定量分液模式具有防滴漏和调速功能,可确保精准分液,并尽可能减少样品损失
- Miniflex泵头可使用连续泵管,形成清洁、不间断的流体通
- 三级用户访问权限——用户可对泵操作人员及其操作权限级别进行设置
MasterflexLive®云计算平台专用于监测Masterflex®蠕动泵,安全可靠;用户可实时获取泵参数通知,包括流转速、流速、分配体积等。无需现场操作人员,即可24/7全天候监测关键流程;推送通知还可提醒用户注意运行条件和错误消息。
驱动器背面配有Wi-Fi接口和标准以太网(RJ45)接口,可实现网络连接;USB接口用于将可下载固件更新载入泵系统中。
Miniflex泵头采用宽咬合角设计,可防止流体在泵管额定压力范围内发生倒流。自润滑热塑性聚酯转子摩擦小,耐磨耐用,运行平稳,使用寿命长。
Avantor® Masterflex® Ismatec® IPC高精度多通道蠕动泵
新一代Masterflex Ismatec IPC蠕动泵是灵活的通用型多通道泵送系统,可同步控制多达24个通道,准确度高、泵送结果可重现,有助提高泵送通量和性能,适用于自动分析、反应器研究、细胞系接种和研究。
- 行星驱动器共配有8个不锈钢滚轮,可减少脉冲,提高流速精度并延长泵管使用寿命。
- 全新12.7厘米(5英寸)电容式TFT/RGB触控屏操作界面,设计直观、分辨率高,可视范围广
- 操作灵活,共有触屏和远程控制(模拟远程控制、串行、以太网/IP接口)两种模式
- 三级用户访问权限,可以设置操作人员及其操作权限
- 最多可保存并调用50个常用分液程序,便于快速设置
- 共有连续、定量和定时三种分液模式可供选择,还可设置批次控制和间隔/停止时间
Ismatec® IPC多通道蠕动泵配备行星驱动器,可同时驱动八个不锈钢滚轮,确保转动平稳及流速精准。触控显示屏直观显示流速或转速,便于轻松校准,并可设置定量或定时分液模式。定量分液模式运用独特的滚轮定位系统确保分液结果可重现。
不同通道可搭配使用不同尺寸泵管和液体,充分满足您的应用需求。随附的Click’n’go™卡盘具有自动咬合功能,可简化操作、减少泵管更换次数并确保结果可重现性。
Avantor®旗下Masterflex® Ismatec® Reglo独立通道控制(ICC)蠕动泵
用户可通过键盘或电脑独立控制每个通道的流速和方向。
- 各通道流速范围为 0.001 ~ 43 mL/min,具体取决于驱动器转速、转子和泵管尺寸
- U配备USB接口,可快速连接至电脑
- 各通道均可改变泵送方向,应用灵活
用户可通过直观的按键或计算机控制多通道蠕动泵中各通道的流速和流向,充分发挥小型台式泵的泵送能力!每个通道均可改变泵送方向,可以实现连续泵送或精准分液。此外,每条通道均可单独校准,最大限度减少泵管之间的差异,提高校准精度。
Avantor®旗下Masterflex® Ismatec® Reglo多通道数字蠕动泵
多通道蠕动泵功能多样,配备直观的触屏操作界面,可实现低流量精准输送。
- 台式设计,结构紧凑,易用性、准确度和可靠性得到进一步优化
- 5”(12.7 cm)电容式TFT/RGB高分辨率触摸屏,图像清晰,可视角度广
- 操作控制灵活,可通过触屏直接控制,也可利用模拟接口进行远程控制
- 运行模式包括连续、定量和定时分液三种,定时和定量模式可设置批次控制和间隔/关闭时间
- 用户可保存和查找常用分液程序,完成快速设置
- 定量分液模式具有防滴漏和调速功能,可确保精准分液,并尽可能减少样品损失
- 卡盒型号适配三卡式泵管,可轻松安装并牢牢固定
- 三级用户访问权限——用户可对泵操作人员及其操作权限级别进行设置
MasterflexLive®云计算平台专用于监测Masterflex®蠕动泵,安全可靠;用户可实时获取泵参数通知,包括流转速、流速、分配体积等。无需现场操作人员,即可全天候监测关键流程,推送通知功能还可提醒用户注意运行条件和错误消息。
驱动器背面配有Wi-Fi接口和标准以太网(RJ45)接口,可实现网络连接;USB接口用于将可下载固体更新载入泵系统中。
泵管夹(随附)适用三卡式泵管,可轻松卡入/取出,实现快速泵管更换。适用泵管内径为0.13 ~ 3.17 mm,满足各种流速要求。
Avantor®旗下Masterflex® Ismatec® Microflex变速蠕动泵系统
易用型低流量蠕动泵,具有泵送方向可变、远程启动/关闭和泵管快速更换等特点。
- 泵头采用聚苯硫醚(PPS)、乙缩醛和共聚酯制成,另配有四个不锈钢(SS)转子。
- 适配连续长度泵管,无需配件即可形成清洁、不间断的流体路径。
- 配备独立单旋调速和CW/off/CCW(顺时针/关闭/逆时针)开关,带LED电源指示器,可在启动/关闭蠕动泵或改变泵送方向时保持速度不变。
- 可逆永磁直流电机;泵送开始或结束后清洗泵管;泵送方向可变。
- 泵背面配有远程控制接口;通过触点闭合启动/关闭蠕动泵。
- 这款易用型蠕动泵具有泵送方向可变、远程启动/关闭和泵管快速更换等特点,适用于为分析仪连续输送流体和其他实验室低流量泵送应用。Microflex泵头可快速安装,采用泵管均值固定咬合,无需另行调节。
这些 Ismatec® IPC 多通道泵采用行星齿轮,可一致驱动八个不锈钢滚轮,以实现平稳旋转和精确的液体流量。直观的触摸屏显示屏显示流量或转速,可轻松校准,并具有可配置的体积或时间分配模式。体积分配具有独特的滚轮定位系统,以确保可重复性。
跨通道混合和匹配管道尺寸和配方,以满足您的应用需求。随附的 Click’n’go™ 墨盒具有自动闭塞功能,可简化使用、减少管道更换并获得可重复的结果。
定制化服务和工具
是否需要更多信息或帮助,以为您的应用选择完美的产品?
我们的专家随时准备为您提供帮助。