MasterSense™ 智能蠕动泵
专为当今的关键工艺应用和未来的生物制药行业设计
比较泵选件创新、直观
- 集成压力传感器,随时监测流体压力,并在发生潜在的工艺故障前发出警报
- 存储和调用标准方案,确保操作连续
- 配备直观的数字触摸屏,优化菜单导航和程序输入,即使戴着湿手套也可操作!
- MasterSense驱动器拥有3级访问权限,均设置密码保护,可实现不同等级编程,符合GMP最佳实践要求
简单、精确
- 运行模式包括连续泵送、定量分配和定时分配三种
- 定量和定时模式可设置批次控制和间隔/暂停时间
- 泵管定性校准可确保精确校准泵管
- 借助图形指示器可了解泵管何时达到最佳校准状态
互联、智能
- 连接和控制接口包括以太网/IP、Profibus、模拟远程和串行控制
- 借助MasterflexLive®云平台,可通过计算机或移动设备监测蠕动泵运行情况
- 固件无线更新可确保MasterSense蠕动泵系统具备最新特性和功能
通过用户友好的菜单创建、保存和调用 50 个泵程序
简单的触摸屏界面,即使佩戴手套也可轻松操作
- 易于设置和编程
- 5 英寸电容式 TFT/RGB 触摸屏,具有清晰广阔的视角
- 轻松保存和调用多达 50 个常用协议程序,每项协议都有唯一的名称
- 知道您何时达到目标——通过图形指示器了解加载泵管何时校准至最佳状态
比较 MasterSense 泵
Masterflex® B/T® MasterSense™ 生物制药流程泵
|
最高流量 0.65 至 42 LPM |
压力 达 35 psi |
连接 以太网/IP、Profibus、模拟远程、串行控制以及MasterflexLive云平台 |
|
|
Masterflex I/P MasterSense™ 蠕动泵
|
高流速 0.001 - 26 升/分钟 |
压力 最高 40 psi (2.7 bar) |
连接 以太网/IP、Profibus、模拟远程、串行控制以及MasterflexLive云平台 |
|
Masterflex® L/S® MasterSense™蠕动泵
|
中等流速 0.001 - 3400 毫升/分钟 |
压力 最高 150 psi (10.3 bar) |
连接 以太网/IP、Profibus、模拟远程、串行控制以及MasterflexLive云平台 |
|
Masterflex® L/S® MasterSense™灌装泵系统,配备Masterflex® Ultrapharm™泵头
|
中等流速 0.0006 - 19 升/分钟 |
压力 最高 150 psi (10.3 bar) |
连接 以太网/IP或Profibus及MasterflexLive云平台或模拟远程控制 |
先进触屏操作,更多泵送选择
|
Ismatec® Reglo 数字多通道泵
|
低速流量 0.0001 至 68 mL/min, *具体取决于滤筒类型 |
压力 达 35 psi |
连接 以太网/IP、Profibus、模拟远程、串行控制以及MasterflexLive云平台 |
|
Ismatec Reglo Digital Miniflex® 泵
|
低速流量 0.004 至 365 mL/min |
压力 达 35 psi |
连接 以太网/IP、Profibus、模拟远程、串行控制以及MasterflexLive云平台 |
|
Ismatec Reglo数字齿轮泵驱动器
|
中速流量 1.7 至 5850 mL/min |
压力 高达 300 psi (20.7 bar) |
连接 以太网/IP、Profibus、模拟远程、串行控制以及MasterflexLive云平台 |
|
Ismatec Reglo 数字活塞泵驱动器
|
低速流量 0.025 至 75 mL/min |
压力 高达 100 psi (6.9 bar) |
连接 以太网/IP、Profibus、模拟远程、串行控制以及MasterflexLive云平台 |