Masterflex® 蠕动泵泵管
不接受任何替代品——
经过精密挤压和泵测试的配方旨在提供泵管寿命、压力和吸引升力。
Masterflex® 品牌泵泵管是为 Masterflex® 泵定制的挤压管产品,其可长时间与蠕动泵搭配使用。批次间的一致性可实现高度准确性和可重复性。
按泵管系列选购
查看 Masterflex 泵管选择指南
顶级泵管配方
硅材料
生物制药行业标准
C-Flex
用于无菌密封、焊接和其他生物应用
Puri-Flex
卓越的泵寿命和生物相容性。存货保证
PharMed BPT
值得信赖的蠕动和制药应用
PTFE
绝对耐化学性和高耐热性
Chem-Durance
卓越的耐化学性、泵寿命以及生物相容性
Tygon E-LFL
所有 Tygon 配方中使用寿命最长的泵
Viton
FDA 合规性和卓越化学相容性需求的理想选择。
我们为您提供保障,无需寻找其他替代泵管解决方案
定制化服务和工具
定制化工程解决方案
在定制化工程泵方面展开合作——用 50 多年的时间将想法变为现实。
了解更多信息
定制化定长剪切泵管
我们可以灵活地满足您的需求并为您节省时间和金钱。选择您的泵管类型、长度和数量。
了解更多信息
其他特色类别
如何 验证您的管道相容性
称重和测量
泵管样品的长度和直径
浸入
使用密闭容器,将样品浸入流体中 48 小时
重新称重、重新测量,
并检查样品是否膨胀、变脆或出现其他变质情况
泵内测试
在实际温度、真空/压力或其他操作条件下进行
注意:PharmaPure 和 Chem-Durance Bio 泵管配方与不同的内外材料共挤,需要修改测试方法。联系 Masterflex®,Avantor 旗下子公司,获取化学测试说明。 查看我们的耐化学性数据库
是否需要更多信息或帮助,以为您的应用选择完美的产品?
我们的专家随时准备为您提供帮助。
联系我们