泵管选型指南
下面的“泵管选型指南”可助您为您的应用选择合适的泵管。下表中的化学相容性指南和耐化学性总结仅作参考。耐化学性和泵管磨损可能因用途而异,请根据实际条件测试您选择的泵管。
耐化学性分类
A —持续暴露 30 天后无损坏。
B —持续暴露 30 天后几乎没有损坏。
C —持续暴露 7 天后会产生一些影响。影响可能包括开裂、龟裂、强度损失、变色、软化或膨胀。有时,软化和膨胀是可逆的。
D —不建议连续使用。可能会立即造成损坏。
“_” —测试数据不可用或不适用。
配方 工作
温度
树脂
认证
硬度计 耐化学性总结 渗透性(近似值)†
单位:{cc-mmsec-cm2-cm Hg } x 10-10
弱酸 强酸 弱碱 强碱 臭氧 紫外
CO2 H2 O2 N2
Bev-A-Line® IV 管 -60 至 160°F
(-51 至 71°C)
FDA、USP、USDA、 80 (D) B D B B D
Bev-A-Line® V 管 -60 至 200°F
(-51 至 93°C)*
国家处方集 80 (D) B B B B D
Bev-A-Line® XX 管 -60 至 160°F
(-51 至 71°C)
FDA*、NSF* 55 (D) C D C D C A
C-FLEX® 泵管 -100 至 275°F
(-73 至 135°C)
FDA、USP、USDA、GMP 50 (A) A A A A B 150
Chemfluor® 管 367 -400 至 450°F
(-240 至 260°C)
FDA 58 (A) A A A A A
铜管 -60 至 400°F
(-53 至 204°C)
D D C C A A
食品级 EPDM、
PTFE 内衬、
钢丝增强
-40 至 300°F
(-40 至 148°C)
FDA、USDA、3A A B A A
ETFE 管 -150 至 302°F
(-101 至 150°C)
GMP 75 (D) A A A A A A
FEP 管 -454 至 400°F
(-270 至 205°C)
FDA、USP、GMP 55 (D) A A A A A A 5.9 1.3 14 2.0
天然橡胶管 -15 至 158°F
(-26 至 70°C)
GMP 35 (A) A D A B C D 1311 492 307 118
Hypalon® 管 40 至 220°F
(4 至 104°C)
70 (D) A
Kynar® 管 -40 至 260°F
(-40 至 127°C)
FDA、USP、USDA 80 (D) A A A A A A
MFA 管 -103 至 482°F
(-75 至 250°C)
USP 59 (D) A A A A A A
Norprene® 管 -75 至 275°F
(-60 至 135°C)
GMP 61 (A) A B A C A B 1200 80 200
Norprene® 食品级管 -60 至 275°F
(-51 至 135°C)
FDA、NSF、GMP 61 (A) A B A C A B 1200 80 200
Norprene® 压力管 -60 至 275°F
(-51 至 135°C)
FDA、3A、NSF 61 (A) A B A C A B 1200 80 200
尼龙管 -60 至 200°F
(-51 至 93°C)
A D A C C D 20 19 5.4 1.1
PEEK 管 高达 212°F
(高达 100°C)
A A A A A A
PFA 管 -320 至 500°F
(-195 至 260°C)
FDA、USP、GMP 60 (D) A A A A A A
高纯度 PFA-450 管 -320 至 500°F
(-195 至 260°C)
FDA、GMP 60 (D) A A A A A A
PharMed® 泵管 -75 至 275°F
(-59 至 135°C)
FDA、USP、NSF、GMP 64 (A) A B A C A B 1200 80 200
聚乙烯管 -100 至 175°F
(-73 至 80°C)
FDA、USDA 50 (D) A D B B B A 280 60 20
聚乙烯管,
FEP 内衬
-100 至 175°F
(-73 至 80°C)
FDA、GMP A A A A A A 5.9* 1.3* 14* 2.0*
聚酰亚胺管 -418 至 896°F
(-250 至 480°C)
USP、NEMA A A A A A A
聚丙烯管 32 至 250°F
(0 至 121°C)
FDA、USDA 75 (D) A D B B C D 90 25 4
聚氨酯管
(透明,浅绿)
-40 至 180°F
(-40 至 82°C)
95 (A) B D B B A 395 66 10.5 17.1
聚氨酯管
(红、绿
、蓝、黑)
-70 至 185°F
(-57 至 85°C)
95 (A) B D B B A 395 66 10.5 17.1
PTFE -400 至 500°F
(-240 至 260°C)
FDA、USP、GMP 50 (D) A A A A A A 6.8 1.0
PTFE
颜色编码管
-400 至 500°F
(-240 至 260°C)
50 (D) A A A A A A 6.8 1.0
PVC 10 至 140°F
(-12 至 60°C)
65 (A) A A A A A A 6.8 1.0
PVC Bubble® 管 -5 至 180°F
(-21 至 82°C)
55 (A) A D A D B D 1305 1345
食品级 PVC 管 10 至 140°F
(-12 至 60°C)
FDA、3A、USDA 65 (A) A A A A A A 6.8 1.0
PVC 增强管 -5 至 180°F
(-21 至 82°C)
FDA、USDA、NSF、3A 65 (A) A D A A B D 36 36
钢丝增强 PVC
25 至 150°F
(-4 至 65°C)
FDA、USDA、3A、NSF 70 (A) A D A A B D 36 36
过氧化物固化硅胶管 -60 至 460°F
(-51 至 238°C)
FDA、USP、GMP 50 (A) B D A A A 20,132 6579 7961 2763
铂金固化硅胶管 -60 至 460°F
(-51 至 238°C)
FDA、USP、USDA、GMP 50 (A) B D A A A 20,132 6579 7961 2763
硅橡胶
增强管
,过氧化物
-60 至 400°F
(-51 至 204°C)
FDA、USP、GMP 60 (A) B D A A A 20,132 6579 7961 2763
316 不锈钢管 -65 至 550°F
(-53 至 289°C)
A B A C A A
Tygon®,
FEP 内衬
-40 至 180°F
(-40 至 82°C)
FDA*、USP*、GMP 67 (A) A A A A B B 5.9* 1.3* 14* 2.0*
Tygon®
燃料/润滑剂输送管
-35 至 165°F
(-37 至 74°C)
GMP 57 (A) B C C D A A 100 12 22
Tygon®
食品/饮料管
-49 至 165°F
(-45 至 74°C)
FDA、NSF、3A 63 (A) A B A B B D 270 30 60
Tygon®
高纯度管
-94 至 125°F
(-70 至 52°C)
FDA、USP、GMP 72 (A) A C A A B B 745 135 45
Tygon®
高纯度增强型管
-94 至 125°F
(-70 至 52°C)
FDA、NSF、GMP 72 (A) A C A A B B 745 135 45
Tygon®
实验室真空型泵管
-58 至 165°F
(-50 至 74°C)
FDA、GMP 55 (A) A D A D B D 360 40 80
Tygon®
LFL 泵管
-58 至 165°F
(-50 至 74°C)
FDA、USP、GMP 56 (A) A A A B
Tygon®
压力型泵管
-47 至 165°F
(-44 至 74°C)
FDA、3A、NSF 65 (A) A A B A 2700 600 300
Tygon®
卫生级
压力型硅胶管
-112 至 320°F
(-51 至 160°C)
FDA、USP、NSF、GMP 70 (A) B D A A A
Tygon®
硅胶管
-112 至 392°F
(-80 至 200°C)
FDA、USP、NSF、GMP 50 (A) A C A A B B
Tygon®
耐化学腐蚀管
-108 至 125°F
(-78 至 52°C)
GMP 72 (A) A C A A B B 4840 980 350
Tygothane®
压力管
-100 至 180°F
(-73 至 82°C)
FDA、NSF 82 (A) C C B D A 1680 180 60
乙烯基管 -45 至 180°F
(-43 至 82°C)
GMP 67 (A) A D A A C D 360 40 80
Viton® 管 -25 至 400°F
(-32 至 204°C)
GMP 75 (A) A A C D A A 79 15 4.3
*基于内衬
(25°C 条件下)
Bev-A-Line—Thermoplastic Processes 公司注册商标
Bubble—Sherwood Medical Industries 公司注册商标
Chemfluor, Norprene, PharMed, Tygon, Tygothane—Norton Performance Plastics 公司注册商标
C-FLEX—Consolidated Polymer Technologies 公司注册商标
Hypalon, Viton—杜邦陶氏弹性体公司 (DuPont Dow Elastomers) 注册商标
Kynar, Superflex—Elf Atochem North America 公司注册商标
PTFE—杜邦公司 (E. I. DuPont de Nemours & Co.) 注册商标
The right pump tubing is crucial when building your fluid processing pump system. Before you choose, consider all aspects of your application: Chemical compatibility, operating temperature, pressure, necessary regulatory approvals, gas permeability of the tubing and cleaning/sterilisation requirements.
Use the "Tubing Selection Guide" below to help you select the appropriate tubing for your application. The Chemical Compatibility guide and the chemical resistance summary in the table below are only guidelines. Chemical resistance and tubing wear may vary according to use always test the tubing you select under the actual conditions.
We are here to help you determine just the right tubing for your pump and fluid handling needs. Learn more about chemical classifications and formulations below.
Chemical Resistance Classifications
A —No damage after 30 days of constant exposure.
B —Little or no damage after 30 days of constant exposure.
C —Some effect after 7 days of constant exposure. Effects may include: cracking, crazing, loss of strength, discoloration, softening, or swelling. Softening and swelling are reversible in some cases.
D —Not recommended for continuous use. Immediate damage may occur.
"_" —Test data unavailable or not applicable.
Formulation Operating
temperature
Resin
certification(s)
Durometer Chemical resistance summary Permeability (approx)†
Units: {cc-mmsec-cm2-cm Hg } x 10-10
Acids,
weak
Acids,
strong
Bases,
weak
Bases,
strong
Ozone UV
light
CO2 H2 O2 N2
Bev-A-Line® IV -60 to +160 °F
(-51 to +71 °C)
FDA, USP, USDA, 80 (D) B D B B D — — — — —
Bev-A-Line® V -60 to +200 °F
(-51 to +93 °C)*
National Formulary 80 (D) B B B B D — — — — —
Bev-A-Line® XX -60 to +160 °F
(-51 to +71 °C)
FDA*, NSF* 55 (D) C D C D C A — — — —
C-FLEX® -100 to +275 °F
(-73 to +135 °C)
FDA, USP, USDA, GMP 50 (A) A A A A — B — — 150 —
Chemfluor® 367 -400 to +450 °F
(-240 to +260 °C)
FDA 58 (A) A A A A A — — — — —
Copper -60 to +400 °F
(-53 to +204 °C)
None — D D C C A A — — — —
EPDM food grade,
PTFE lined,
wire reinforced
-40 to +300 °F
(-40 to +148 °C)
FDA, USDA, 3A — A B A A — — — — — —
ETFE -150 to +302 °F
(-101 to +150 °C)
GMP 75 (D) A A A A A A — — — —
FEP -454 to +400 °F
(-270 to +205 °C)
FDA, USP, GMP 55 (D) A A A A A A 5.9 1.3 14 2.0
Gum rubber -15 to +158 °F
(-26 to +70 °C)
GMP 35 (A) A D A B C D 1311 492 307 118
Hypalon® 40 to +220 °F
(4 to +104 °C)
None 70 (D) — A — — — — — — — —
Kynar® -40 to +260 °F
(-40 to +127 °C)
FDA, USP, USDA 80 (D) A A A A A A — — — —
MFA -103 to +482 °F
(-75 to +250 °C)
USP 59 (D) A A A A A A — — — —
Norprene® -75 to 275°F
(-60 to 135°C)
GMP 61 (A) A B A C A B 1200 — 80 200
Norprene® food grade -60 to +275 °F
(-51 to +135 °C)
FDA, NSF, GMP 61 (A) A B A C A B 1200 — 80 200
Norprene® pressure -60 to +275 °F
(-51 to +135 °C)
FDA, 3A, NSF 61 (A) A B A C A B 1200 — 80 200
Nylon -60 to +200 °F
(-51 to +93 °C)
None — A D A C C D 20 19 5.4 1.1
PEEK Up to 212 °F
(up to 100 °C)
None — A A A A A A — — — —
PFA -320 to +500 °F
(-195 to +260 °C)
FDA, USP, GMP 60 (D) A A A A A A — — — —
PFA-450 high purity -320 to +500 °F
(-195 to +260 °C)
FDA, GMP 60 (D) A A A A A A — — — —
PharMed® -75 to +275 °F
(-59 to +135 °C)
FDA, USP, NSF, GMP 64 (A) A B A C A B 1200 — 80 200
Polyethylene -100 to +175 °F
(-73 to +80 °C)
FDA, USDA 50 (D) A D B B B A 280 — 60 20
Polyethylene,
FEP lined
-100 to +175 °F
(-73 to +80 °C)
FDA, GMP — A A A A A A 5.9* 1.3* 14* 2.0*
Polyimide -418 to +896 °F
(-250 to +480 °C)
USP, NEMA — A A A A A A — — — —
Polypropylene 32 to 250 °F
(0 to 121 °C)
FDA, USDA 75 (D) A D B B C D 90 — 25 4
Polyurethane
(clear, aqua-tint)
-40 to +180 °F
(-40 to +82 °C)
None 95 (A) B D B B A — 395 66 10.5 17.1
Polyurethane
(red, green,
blue, black)
-70 to +185 °F
(-57 to +85 °C)
None 95 (A) B D B B A — 395 66 10.5 17.1
PTFE -400 to +500 °F
(-240 to +260 °C)
FDA, USP, GMP 50 (D) A A A A A A 6.8 — — 1.0
PTFE
colour coded
-400 to +500 °F
(-240 to +260 °C)
None 50 (D) A A A A A A 6.8 — — 1.0
PVC 10 to 140 °F
(-12 to +60 °C)
None 65 (A) A A A A A A 6.8 — — 1.0
PVC Bubble® -5 to +180 °F
(-21 to +82 °C)
None 55 (A) A D A D B D 1305 — 1345 —
PVC food grade 10 to 140 °F
(-12 to +60 °C)
FDA, 3A, USDA 65 (A) A A A A A A 6.8 — — 1.0
PVC reinforced -5 to +180 °F
(-21 to +82 °C)
FDA, USDA, NSF, 3A 65 (A) A D A A B D 36 — 36 —
PVC
wire reinforced
25 to 150 °F
(-4 to +65 °C)
FDA, USDA, 3A, NSF 70 (A) A D A A B D 36 — 36 —
Silicone,
peroxide cured
-60 to +460 °F
(-51 to +238 °C)
FDA, USP, GMP 50 (A) B D A A A — 20,132 6579 7961 2763
Silicone,
platinum cured
-60 to +460 °F
(-51 to +238 °C)
FDA, USP, USDA, GMP 50 (A) B D A A A — 20,132 6579 7961 2763
Silicone
reinforced,
peroxide
-60 to +400 °F
(-51 to +204 °C)
FDA, USP, GMP 60 (A) B D A A A — 20,132 6579 7961 2763
Stainless steel, 316 -65 to +550 °F
(-53 to +289 °C)
None — A B A C A A — — — —
Tygon®,
FEP lined
-40 to +180 °F
(-40 to +82 °C)
FDA*, USP*, GMP 67 (A) A A A A B B 5.9* 1.3* 14* 2.0*
Tygon®
fuel/lubricant
-35 to +165 °F
(-37 to +74 °C)
GMP 57 (A) B C C D A A 100 — 12 22
Tygon®
food/beverage
-49 to +165 °F
(-45 to +74 °C)
FDA, NSF, 3A 63 (A) A B A B B D 270 — 30 60
Tygon®
high purity
-94 to +125 °F
(-70 to +52 °C)
FDA, USP, GMP 72 (A) A C A A B B 745 — 135 45
Tygon®
high purity reinforced
-94 to +125 °F
(-70 to +52 °C)
FDA, NSF, GMP 72 (A) A C A A B B 745 — 135 45
Tygon®
lab, vacuum
-58 to +165 °F
(-50 to +74 °C)
FDA, GMP 55 (A) A D A D B D 360 — 40 80
Tygon®
LFL
-58 to +165 °F
(-50 to +74 °C)
FDA, USP, GMP 56 (A) A A A B — — — — — —
Tygon®
pressure
-47 to +165 °F
(-44 to +74 °C)
FDA, 3A, NSF 65 (A) A A B A — — 2700 — 600 300
Tygon®
sanitary
silicone pres.
-112 to +320 °F
(-51 to +160 °C)
FDA, USP, NSF, GMP 70 (A) B D A A A — — — — —
Tygon®
silicone
-112 to +392 °F
(-80 to +200 °C)
FDA, USP, NSF, GMP 50 (A) A C A A B B — — — —
Tygon®
ultra-chemical resistant
-108 to +125 °F
(-78 to +52 °C)
GMP 72 (A) A C A A B B 4840 — 980 350
Tygothane®
pressure
-100 to +180 °F
(-73 to +82 °C)
FDA, NSF 82 (A) C C B D A — 1680 — 180 60
Vinyl -45 to +180 °F
(-43 to +82 °C)
GMP 67 (A) A D A A C D 360 — 40 80
Viton® -25 to +400 °F
(-32 to +204 °C)
GMP 75 (A) A A C D A A 79 — 15 4.3
*Based on liner
†At 25°C
Bev-A-Line—Reg TM Thermoplastic Processes, Inc.
Bubble—Reg TM Sherwood Medical Industries Inc.
Chemfluor, Norprene, PharMed, Tygon, Tygothane—Reg TM Norton Performance Plastics Corp.
C-FLEX—Reg TM Consolidated Polymer Technologies, Inc.
Hypalon, Viton—Reg TM DuPont Dow Elastomers L.L.C.
Kynar, Superflex—Reg TM Elf Atochem North America
PTFE—Reg TM E. I. DuPont de Nemours & Co.
Pump tubing for a wide range of applications and markets
Pump tubing is used for a variety of applications and in a wide range of markets and industries such as:
  • Life Science Research Solutions, Products and Resources
  • Chromatography and Mass Spectrometry
  • Analytical Chemistry
  • Biopharma Production
  • Safety
  • Controlled Environment and Cleanroom Solutions
All have trusted Masterflex® pump tubing for their specific needs. Visit our website or contact us for further information.
The tubing guide you need
Need more guidance on selecting peristaltic pump tubing? Our Masterflex® pump tubing selection guides can help: Learn more about matching peristaltic pump tubing to the fluid you plan to use. We’re here to help you keep your research going. Contact us with any questions you have about pump tubing.