Ismatec:泵管选型指南
选择您的泵管
订购双卡式或三卡式彩色编码泵管或标称泵管,完善您的 Ismatec 泵送系统。多种材料和尺寸以及延长管可供选择。
泵管类型
双卡式泵管
双卡式泵管可用于标准尺寸卡盘以及管床套件。我们提供以下七种泵管材料配方以供选择,此外,也可提供延长管。泵管卡子按泵管 ID 进行颜色编码,以便快速识别。卡子可让泵管保持最佳张力,以便泵头滚轴阻塞泵管,从而实现可靠的泵送和可重现的流速。
三卡式泵管
三卡式泵管适用于小型卡盘。我们提供以下七种泵管材料配方以供选择。此外,也可提供延长管。泵管卡子按泵管 ID 进行颜色编码,可让泵管保持最佳张力,以便泵头滚轴阻塞泵管,从而实现可靠的泵送和可重现的流速。三卡式泵管被分为两段,而不仅仅只有一段。当一段泵管疲劳时,可以使用另一段。
标称泵管
标称泵管可用于快速更换泵和管床泵。我们提供以下七种泵管材料配方以供选择。
泵管材料信息
材料 | 外观 | 温度 | 转速为 100 rpm 时的使用寿命 | 优势 | 应用 |
---|---|---|---|---|---|
Tygon | 透明 | -50 至 74°C | 300 小时 | 透明,经济型 | 酸、碱、粘性流体 |
Tygon LFL | 透明 | -50 至 74°C | 300 小时 | 医药级,所有 Tygon 泵管中屈挠寿命最长 | 酸、碱、粘性流体、药品 |
硅胶管(过氧化物固化) | 半透明 | -60 至 260°C | 800 小时 | 优异的生物相容性 | 无菌液体 |
硅胶管(铂金固化) | 半透明 | -60 至 260°C | 800 小时 | 有机化合物浸出率极低 | 无菌液体 |
Norprene | 不透明,黑色 | -50 至 130°C | 1400 小时 | 寿命长 | 酸、碱、通用型 |
Viton | 不透明,黑色 | -20 至 205°C | 160 小时 | 可耐大多数化学物质 | 酸、碱、溶剂、粘性流体 |
PharMed | 不透明,米色 | -50 至 130°C | 1400 小时 | 医药级 | 酸、碱、无菌液体、粘性流体 |
如何订购 双卡式和三卡式泵管
根据泵的需求选择双卡式或三卡式泵管
第 1 步
选择泵管材料
第 2 步
根据流速和泵系统选择所需的内径尺寸
第 3 步
使用延长管完善您的系统。双卡式或三卡式泵管可通过软管倒钩接头或采用压接方式与延长管连接。