接头选型指南
生物物资的世界充满了选择。这些选择不仅基于个人偏好:每个物件都必须与其他物件相容,共同打造一个无缝衔接的生态系统,从而确保实验室设备的正常运转。
在 Masterflex,我们关注的重点是让这个过程更加便捷。本接头指南将帮助您为您的系统找到合适的接头类型。
"如何选择正确的接头
在您选好合适的泵、色谱系统或发酵设备之后,您要做的是正确建立连接。错误的接头会导致以下问题:
- -泄漏
- -多余的流量限制
- -成本高昂的停机时间
选择合适的接头有助于您的设备表现达到期望值。
选择您的接头
-
泵管类型
倒齿接头与硅胶或 PharMed® 等柔软泵管配合使用效果最好。压合接头适用于 PTFE 或聚丙烯等刚性管。
-
材料类型
与接头材料不相容的液体可能会导致泄漏或系统损坏。对于高腐蚀性流体,PTFE 接头是最佳选择。请参阅“耐化学性图表”查看流体的材料相容性。
-
检查温度和压力条件
与接头材料不相容的液体可能导致泄漏或系统损坏。对于高腐蚀性流体,PTFE 接头是最佳选择。请参阅“化学和材料相容性数据库”查看流体的材料相容性。
基本接头类型
倒齿接头 滑入柔软泵管。泵管弹性将泵管固定在低压安装的接头上。
Cam 接头 是适用于软管的快卸接头。将母头耦合器连接到公头适配器并将臂拉下可建立安全连接。可承受高压应用。
色谱接头 是 一种为 HPLC 和其他高压应用而设计的压合接头。这种接头可承受高达 1000 psi 的压力。
压合接头 带有 一个螺母,可将刚性泵管压合在接头体上,适用于高压应用。
鲁尔接头 设计用于与微型泵管和鲁尔注射器配合使用。连接端采用标准尺寸,因此对于防错装置而言,鲁尔接头、旋塞阀和歧管可完全互换。
泵管接头 螺纹采用 NPT(美国标准锥管螺纹)、UNF(美制细牙螺纹)或 BSP(英国标准管螺纹)尺寸,适用于永久高压泵管连接
快速拆卸接头 确保您在不将泵管与接头分离的情况下即可建立和断开泵管连接。可与倒钩、泵管、压合以及 John Guest® 接头一起使用。
卫生接头 专为无污染的泵管连接而设计。这类耐高压灭菌接头大多符合 FDA 和 USDA 的要求以及 3A 卫生标准。
泵管螺纹尺寸
最初,规定了泵管的标准外径(OD)和壁厚,因此标称泵管尺寸近似等于内径(ID)。由于外径、壁厚和公称泵管尺寸之间的这种关系不再成立,因此 NPT(美国标准锥管螺纹)和 UNF(美制细牙螺纹)的英寸刻度会与标准英制英寸刻度不同。
此外,我们还提供 BSP(英国标准管螺纹)接头,可用于同时采用了 NPT 和 BSP 螺纹配置的连接系统。请参见下表对比这两种螺纹样式。
尺寸 | 每英寸螺纹数 | |
NPT | BSP | |
1/8" | 27 | 28 |
1/4" | 18 | 19 |
3/8" | 18 | 19 |
1/2" | 14 | 14 |
3/4" | 14 | 14 |
"合规证书
找到与适用产品一起显示的“证书”徽章,可轻松识别质量证书的取得时间。 我们的客户服务团队可以提供多种接头、泵管和垫片产品的树脂或弹性体符合性证书。该免费文档可在购买时通过查看特定项目的“符合性”选项来获取。
证书中列有贵公司的:
- 订单编号
- 订单参考号
- 目录编号
- 配方/化合物
- 批次号(如适用)
- 原产国
证书还列出了接头、泵管或垫片符合的法规和机构,包括:
- FDA
- USP
- USDA
- 美国国家药品集
- 美国国家安全卫生基金会
- GMP
- 3A
遵循我们的接头指南
采购相容的部件可能较为困难;这是实验室建设过程中的重要环节,如果购买了不相容的部件,很容易导致出错。我们能让您更方便的买到正确的接头。我们的接头指南可帮您找到所需型号。