粘性流体泵管选型指南
Select tubing size based on flow rate and viscosity
如何使用本图表
示例:
您想以 150 mL/min 的速度泵送 800 厘泊的流体。在上图中“流速”轴上找到 150 mL/min,在“粘度”轴上找到 800 厘泊。沿着两条线找到它们的交汇处。从图中可以看出,L/S® 35 和 L/S® 36 泵管可实现所需的流速。这些泵管同样适用于粘度较低以及流速较低的情况。
注意:
所有粘度测试数据均基于坚固的泵管材料,例如 Norprene®、PharMed®、Viton®以及 Tygon® ,因为这些配方在高粘度应用中表现最佳。测试中使用的流体温度为 21°C (0°F),背压为 0 bar (0 psig)。本图表仅用作一般指南,并不能保证一定可实现所示结果。
  • Masterflex 泵管
  • OEM 泵解决方案