Masterflex 数字驱动器对比和选型指南
Masterflex 提供了用于研究或工艺流程的数字驱动供您选择。无论您需要标准驱动器、带泵头开启传感器的安全驱动器、计算机兼容驱动器、配备蓝牙® 和以太网或现场总线的网络/计算机驱动器,还是希望通过云远程监控,您都能找到满足您需求的数字泵。
Masterflex 标准数字驱动器配备了免维护的高精度电机,并采用图形界面,使设置和操作更加简单。选择带泵头开启传感器 (OHS) 的标准 Masterflex 驱动器,安全性更高,并可确保泵头打开时泵会自动关闭。如需计算机兼容驱动器,您可以找到各种可满足您需求的 Masterflex 驱动器。如果您选择了配备了 MasterflexLive®的驱动器,即可实现泵的实时监控,可监控所有参数,包括速度、流速、注液体积等。操作条件和错误消息以推送通知的方式提醒,让您无需到现场便可全天候监控关键泵流程。
通过下面的对比表选择合适的 Masterflex® 数字驱动器:
标准数字模块;数字过程 | 标准数字 OHS;数字过程 OHS | 计算机兼容 | 带以太网/IP 的网络/蓝牙 | 带现场总线的网络/蓝牙 | MasterflexLive® | |
通信—输入/输出 | ||||||
模拟输入/输出信号 | • | • | • | • | • | • |
泵头开启传感器/泄漏 | • | • | • | • | ||
RS-232 | • | |||||
USB | • | • | • | |||
Bluetooth® | • | • | ||||
以太网/IP | • | |||||
现场总线 | • | |||||
以太网 - Telnet | • | • | • | |||
云 (MasterflexLive) | • | |||||
模拟输入/输出信号 | 输入:通过 0 至 20 mA、4 至 20 mA、0 至 10 V 的电流/电压进行速度控制(可扩展);通过触点闭合进行启动/停机、顺时针/逆时针和 Prime 操作;输出:0 至 20 mA、0 至 10 V;TTL 脉冲(转速表);驱动器运行触点;内外部模式指示器 | |||||
泵头开启传感器/泄漏 | 驱动器前部的连接器可直接与泵头开启传感器 (OHS) / 检漏仪传感器连接 | |||||
RS-232 | 采用 9 针串行连接器通过串行命令用 PC 控制所有泵参数 | |||||
USB | 采用 USB 连接器通过串行命令用 PC 控制所有泵参数 | |||||
BluetoothLE | 控制所有泵功能,保存和调用注液程序,通过基于 iOS 的自定义控制应用程序监控泵状态;手机或平板电脑需位于 BluetoothLE 信号范围内(约 25 m)。 | |||||
以太网/IP 或 现场总线 |
直接与以太网/IP 或基于现场总线的过程控制网络(采用 PLC、SCADA 或类似网络)连接,可通过网络接口控制所有泵参数。 | |||||
以太网 - Telnet | 使用 RJ-45 以太网接头通过 ASCII 命令对所有泵参数进行双向内部网络/PC 控制 | |||||
云 (MasterflexLive) | 通过自定义的云应用程序监控泵状态;还可以通过电子邮件或文本接收有关泵状态的推送通知;驱动器需通过标准 RJ-45 接口(所有驱动器)或 Wi-Fi(仅限 78018-xx 系列)连接至网络。 | |||||
标准数字模块;数字过程 | 标准数字 OHS;数字过程 OHS | 计算机兼容 | 带以太网/IP 的网络/蓝牙 | 带现场总线的网络/蓝牙 | MasterflexLive® | |
适用的 SKU | MFLX07522-20 | MFLX07522-28 | MFLX07551-20 | MFLX07551-40 | MFLX07551-42 | MFLX77112-10 |
MFLX07522-30 | MFLX07522-38 | MFLX07551-30 | MFLX07575-50 | MFLX07575-52 | MFLX07526-10 | |
MFLX07575-30 | MFLX07575-38 | MFLX07575-60 | MFLX07575-62 | MFLX07526-12 | ||
MFLX07575-35 | MFLX07575-48 | MFLX77420-30 | MFLX77420-32 | MFLX07526-20 | ||
MFLX07575-40 | MFLX77420-18 | MFLX77420-40 | MFLX77420-42 | MFLX07526-22 | ||
MFLX07575-45 | MFLX77420-28 | MFLX74000-49 | MFLX77920-40 | |||
MFLX77301-40 | MFLX74000-51 | MFLX77920-42 | ||||
MFLX77301-60 | MFLX74000-53 | MFLX78018-10 | ||||
MFLX77301-50 | MFLX74000-59 | MFLX78018-12 | ||||
MFLX77301-70 | MFLX78018-14 | |||||
MFLX77420-10 | MFLX78018-20 | |||||
MFLX77420-20 | MFLX78018-22 | |||||
MFLX07594-00 | MFLX78018-24 | |||||
MFLX07594-10 | MFLX78018-40 | |||||
MFLX78018-42 | ||||||
MFLX77920-50 | ||||||
MFLX77920-52 | ||||||
MFLX07576-10 | ||||||
MFLX77976-02 | ||||||
MFLX07576-12 | ||||||
MFLX77976-10 | ||||||
MFLX77976-12 |