泵管寿命技术数据和选择指南
选择指南
泵管寿命性能只是泵送应用中的众多要素之一。这些实用参考图表表将帮助您选择泵送应用泵管。
在 21°C (70°F) 和 0 bar (psig) 条件下连续泵水时,泵管寿命以小时为单位显示。Masterflex® 寿命数据从失效时间或流量减少到 50% 开始计算,以先达到衡量目标者为准。
总结:
- Norprene® 和 PharMed® 管材为泵送化学相容性流体的所有应用提供最长泵管寿命。
- 与精密管相比,高性能精密管的寿命延长了 20% 至 30%。
- 高压 Norprene 和 PharMed 在压力应用中使用寿命最长。
- 过氧化物固化硅胶管可将泵管寿命延长 40%。铂金固化硅胶管提供更好的生物相容性,最终可提取物更少。Biopharm Plus 铂金固化硅胶管的使用寿命是其他铂金硅胶管的五倍。
为您的应用确定最佳泵管时要考虑的其他因素包括:
- 流体相容性
- 流体温度
- 系统压力
- 电机转速
- 泵管清晰度
- 占空比
- 维护期
- 泵管纯度
- 粘度
一旦选择泵管:
- 测试他在您应用中的性能
- 监控工作周期中的泵管寿命,寻找泵管疲劳迹象(例如微小的针孔泄漏、磨损等)
- 设置维护计划以预测泵管故障。
监控泵中泵管的使用时间。根据您在维护计划方面的经验,每天、每周、每月或每季度将其推进 8 到 12 英寸。
测试参数
这些图表显示了在标准型式泵头中使用的 Masterflex® 泵管的平均寿命。在 21°C (70°F) 和 0 bar (0psig) 条件下连续泵水时,泵管寿命以小时为单位显示。这些数据从多年 Masterflex 蠕动泵的测试中收集。Masterflex 寿命数据从失效时间或流量减少到 50% 开始计算,以先达到衡量目标者为准。
这些图表仅用于一般比较。并不能保证您会达到所示结果。一般来说,所有类型的泵管寿命都会受到温度、泵电机转速、化学相容性和压力等不利影响。