Bev-A-Line XX管
供应商: MASTERFLEX PREMIUM
06491-54 06491-56 06491-50
MFLB06491-54EA 0 CNY
MFLB06491-54 MFLB06491-56 MFLB06491-50
Bev-A-Line XX管
胶管 Transfer Tubing
Particulate will not adhere to liner.
  • Ideal for general-purpose, single-use, and extended fluid path applications
应用:用于高纯度应用和空气取样。非常适用于输送微粒物质(不会粘附在管壁上)和需要防紫外线的应用。
特性: HYTREL聚酯衬里和防紫外的聚氯乙烯。管经压制而成,弹性有所提高;外壳不透明;黑色。
树脂认证:衬里树脂是经过NSF认可,适用于饮用水。
温度范围:–20 至 160°F (–51至71°C)
消毒: 高温高压或环氧乙烷。