Masterflex® L/S® 系列蠕动泵
多功能性和精确性
精确可靠的泵易于连接和控制。
流量范围:0.00005 至 3400 mL/min。
Masterflex® L/S® 系列蠕动泵包括固定和可变速度,以最佳方式驱动流量的精确控制和分配。实验室、工艺和现场使用的理想选择。
Masterflex® L/S®系列蠕动泵的功能和特点
L/S®系列蠕动泵不仅泵送精度高,泵送结果可重复,还具备高精度、精准控流和液体分配等生物制药领域和其他关键应用需要的先进功能。
L/S®系列蠕动泵具有以下功能和优点:
- 体积效率高
- 流体仅与泵管接触
- 可在夹带空气时干燥运行
- 多通道模式,可满足低脉动输送要求
- 直观的控制按键
- 通用电压
- 提供快速入门指南,加快设置速度
- 泵管更换仅需30秒
- 前面板防泼溅设计
- 泵送方向可正反转换
- 精准流量控制
L/S®系列蠕动泵操作简便,易于维护,符合人体工程学设计,是理想的实验室仪器。
共有10种不同尺寸的泵管可与与L/S®蠕动泵配合使用,泵管组合超过20种。泵管专为Masterflex®蠕动泵而设计,精度最高,使用寿命最长。
Masterflex L/S 系列泵组件
重新构想流体处理
配置触摸屏界面的 Masterflex® MasterSense™ 泵——易于操作、协作和连接。
定制化服务和工具
是否需要更多信息或帮助,以为您的应用选择完美的产品?
我们的专家随时准备为您提供帮助。