Masterflex® L/S® MasterSense™ 生物制药流程驱动器
让流程升级到下一级别
1
清洁环境的完美选择——
316 抛光不锈钢外壳
IP66 NEMA 4X 冲洗等级
2
无线固件更新功能让您充分利用未来的增强功能。
凭借 MasterflexLive 选项,您可从任何地方进行监控。
3
即使佩戴手套也同样易于阅读和操作的触摸屏。
通过直观菜单创建、保存和调用泵程序。
4
EtherNet/IP、Profibus、Wi-Fi 和模拟远程 I/O 是能够完全满足您需求的连接和控制可选件。
查看完整规格
连续模式
时间模式
体积模式
远程模式
泵管校准
用户访问
设置轻而易举
直观触摸屏界面,即使佩戴手套也可轻松操作
- 易于设置和编程
- 5 英寸电容式 TFT/RGB 触摸屏,具有清晰广阔的视角
- 只需简单一按即可调整参数——即使佩戴手套
- 操作模式包括连续运行、容量分配和定时分配
- 音量和时间模式下的批量控制和间隔/关闭时间
- 体积模式下提供防滴漏和减速带功能——确保准确度并最大限度地减少样品损失
- 轻松保存和调用多达 50 个常用协议程序,每项协议都有唯一的名称
- 知道您何时达到目标——通过图形指示器了解加载泵管何时校准至最佳状态
高级连接和控制可选件
在任何地方都可监控流程
MasterflexLive
- 我们利用安全的云平台 MasterflexLive,实时远程监控 Masterflex 泵的所有参数
- 无需现场人员便可监控全天候 (24/7) 运行的关键流程
- 推送通知提醒您操作条件变化和错误消息
灵活连接
- 您的连接可选件——MasterflexLive®、EtherNet/IP 或 Profibus
- 泵功能的三级访问——使用此选项控制可以操作泵的对应级别人员,进而保护您的流程
- 无线固件更新——自动地让您能充分利用未来的增强功能
- 通过驱动器背面的 Wi-Fi 或标准以太网 (RJ45) 插孔连接互联网
完整您的泵系统
从 9 个泵头和 20 多种管道配方中进行选择,为您的工艺流程 打造完美的泵
无污染、低剪切应力和无创性使这款泵高度适合生物制药和医疗保健应用。
三级访问以及保存和调用程序功能确保您的流体过程安全和准确。
我们的泵管配方系列可确保您所需的流体相容性以及监管批准。
精密制造的泵管为您提供关键流程应用的准确性和可靠性。
完整的规格和产品详细信息 |
||||
可匹配的泵头类型
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
600 RPM (可匹配最多 2 个泵头) |
600 RPM Easy-Load 完整系统 |
600 RPM Easy-Load II 完整系统 |
||
流量范围 | 0.006 至 3400 mL/min | 0.08 至 480 mL/min | 0.28 至 1700 mL/min | |
EtherNet/IP 和 MasterflexLive | MLFX07576-10 | MLFX77976-00 | MLFX77976-02 | |
Profibus 和 MasterflexLive | MLFX07576-12 | MLFX77976-10 | MLFX77976-12 | |
驱动器规格 |
||||
批准代理商 | UL、cUL、CE | |||
保修时间 | 2 年 | |||
MasterflexLive | 实时远程监控所有泵参数。推送通知提醒您操作条件和错误消息,让您无需亲自到达现场即可全天候 (24/7) 监控关键泵流程。 | |||
EtherNet/IP 或 Profibus |
直接与基于以太网/IP 或 Profibus 的流程控制网络连接(使用 PLC、SCADA 或类似网络);通过网络接口控制所有泵的参数。 | |||
速度控制精确度(分辨率) | ±0.1%(600 rpm 时为 0.1 rpm) | |||
正反两用 | 是 | |||
显示屏 | 可进行平面切换(宽视角)的 5 英寸电容式 TFT/RGB 触摸屏;800 x 480 像素 | |||
数字化分配 | 是 | |||
外部控制——输入 | 0 到 20 mA、20 到 0 mA、4 到 20 mA、20 到 4 mA;0 到 10 V、10 到 0 V、0 到 5 V、5 到 0 V;启动/停止、方向 (CW/CCW)、通过触点闭合启动 | |||
外部控制——输出 | 0 到 20 mA、20 到 0 mA、4 到 20 mA、20 到 4 mA;0 到 10 V、10 到 0 V、0 到 5 V、5 到 0 V;转速输出(集电极开路)、电机运行、开路、本地/远程、一般警报 | |||
电机 | 带编码器的直流无刷电机;连续工作;可逆;1/10 hp (75 W) | |||
开放式压头传感器 | 是;包括延长线 | |||
外壳材料 | 316 不锈钢 | |||
外壳防护等级 | IP66 / NEMA 4X | |||
尺寸(长 x 宽 x 高) | 13" x 9.3" x 11" (33 x 23.6 x 27.9 cm) | |||
装运重量 | 28.75 lb (11.794 kg) | |||
功率 | 90 至 260 VAC,50/60 Hz |