Masterflex® MasterSense™齿轮式与柱塞式工艺泵
具备多项功能,简化您的工艺流程
1
清洁环境的完美选择 -
316抛光不锈钢外壳,冲洗测试防护等级达到IP66、NEMA 4X
2
传感器集成进流路中,能够监测流体压力,并在可能出现工艺故障前发出提示
3
直观的数字触摸屏,经优化的菜单导航,可以存储并调用标准程序,确保操作连贯性——即使戴着湿手套操作也不受影响!
4
固件无线更新,无需移动泵系统,也能完成优化升级
连续模式*
定时模式
定量分配
压力
用户访问
程序保存和调用
网络检测
远程模式*
泵头校准*
无需查阅操作手册
直观的触摸屏界面,即使戴着手套也能操作
- 易于设置和编程
- 5”电容式TFT/RGB触摸屏,可视角度广
- 轻触屏幕即可调整参数——即使戴着手套也能操作
- 运行模式包括连续运行、定量分液和定时分液
- 定量和定时模式下可进行批次控制,并设置间隔/停止时间
- 轻松保存并调用多达50个常用程序,每个程序均设置唯一名称
- 清楚显示何时达成目标——图形显示器能让您知晓泵系统何时达到最佳校准状态
集成传感器实时监测泵送介质,让您高枕无忧
无缝监测、降低风险并节省成本
- 安装线内压力传感器
- 连接传感器与流程泵
- 配置警报,启动流程泵
先进的联网和控制选项
随时随处进行监控
网络连接灵活多样
- 多种网络连接方式可供选择,包括EtherNet/IP™、PROFIBUS、串行和模拟控制
- 泵功能设置三级访问权限——可通过设置操作人员和功能权限保护工艺流程
- 无线固件更新——自动更新,让您充分利用最新的增强功能
- 驱动器背面配有Wi-Fi和标准以太网(RJ45)接口,可以实现网络连接
齿轮泵全套系统组件
要组装一套完整的泵系统,驱动器和泵头必不可少。现已推出普通配置版完整齿轮泵系统(见下表),同时支持自选泵驱动器和泵头,齿轮泵头共有腔式、A卡口吸入块和B卡口吸入块三种可选。
齿轮泵完整规格与产品详情 |
||||
![]() |
![]() |
|||
仅驱动器 | 齿轮泵系统 | |||
型号 | MFLX07576-50 | MFLX77976-50 | MFLX77976-51 | MFLX77976-52 |
流量范围 | 1.7 to 7380 ml/min | 9.2 to 552 ml/min | 64 to 3840 ml/min | 117 to 7000 ml/min |
RPM | 100 to 6000 RPM | |||
最大压差 | 8.6 bar (125 psi) | 4 bar (60 psi) | 6.9 bar (100 psi) | 1.7 (25 psi) |
含泵头 | 单独订购 | MFLX07002-14 | MFLX74012-21 | MFLX07003-04 |
工艺接管 | 1/8" NPT 内螺纹 | 1/8" NPT 内螺纹 | 1/8" NPT 内螺纹 | |
粘度 | 0.5 to 1500 厘泊(透明流体) |
了解更多 :查看齿轮泵性能与技术参数表
齿轮泵头
柱塞泵完整系统组件
要组装一套完整的泵系统,驱动器和泵头必不可少。现已推出普通配置版完整柱塞泵系统(见下表),同时支持自选泵驱动器和泵头,柱塞泵头共有Q系列和RH系列两款可选。低流量RH型号需要使用适配器。
齿轮泵完整规格与产品详情 |
||||
![]() |
![]() |
|||
仅驱动器 | 齿轮泵系统 | |||
型号 | MFLX07576-50 | MFLX77976-50 | MFLX77976-51 | MFLX77976-52 |
流量范围 | 1.7 to 7380 ml/min | 9.2 to 552 ml/min | 64 to 3840 ml/min | 117 to 7000 ml/min |
RPM | 100 to 6000 RPM | |||
最大压差 | 8.6 bar (125 psi) | 4 bar (60 psi) | 6.9 bar (100 psi) | 1.7 (25 psi) |
含泵头 | 单独订购 | MFLX07002-14 | MFLX74012-21 | MFLX07003-04 |
工艺接管 | 1/8" NPT 内螺纹 | 1/8" NPT 内螺纹 | 1/8" NPT 内螺纹 | |
粘度 | 0.5 - 1500 厘泊(透明流体) |