适用于 Q 系列无阀活塞泵头的标准高流速泵头
供应商: MASTERFLEX PROPRIETARY
07104-68
MFLA07104-53EA 0 CNY
MFLA07104-53 MFLA07104-54 MFLA07104-56 MFLA07104-63 MFLA07104-64 MFLA07104-66 MFLA07104-70 MFLB07104-68
适用于 Q 系列无阀活塞泵头的标准高流速泵头
Pump Heads Piston Pump Heads
无阀门会堵塞或磨损。
  • 使用可互换泵头、驱动器和附件构建您自有的泵系统
  • 泵流体粘度可高达 500 cp
  • 低死腔容量
选择不锈钢 (SS) 材料用以增加热力学和物理强度;选择陶瓷材料用以与磨料配合使用。卫生级高流速型是泵送食品的理想选择。带有陶瓷活塞和碳气缸套的泵头是气体和流体转移的良好选择。
要订购完整的泵机组,首先选择具有所需流速和活塞直径的泵头。然后选择能够满足流速和电源要求的驱动器。
注: 要将不锈钢泵头模块连接到 1/4" 泵管,请使用转接头 07104-81。要连接到 3/8" 内径泵管,请选择转接头 07104-83。此类转接头的出售数量为 1,而且用户通常需要 2 个转接头来装备完整系统。
To connect the stainless steel pump head module to 1/4" tubing please use adapter 07104-81. To connect to 3/8" ID tubing, please select adapter 07104-83. These are sold in quantities of one and one will normally need to have two to complete their system.