配置 Masterflex® Ultrapharm™ 泵头的 Masterflex® L/S® MasterSense™ 灌装/完成泵系统
推动您的流程更加轻松的功能
清洁环境的完美选择——
316 抛光不锈钢驱动器外壳、IP66 和 NEMA 4X 冲洗等级
即使佩戴手套也同样易于阅读和操作的触摸屏。通过直观菜单创建、保存和调用泵程序。
EtherNet/IP、Profibus、Wi-Fi、MasterflexLive 启用和模拟远程 I/O 是能够完全满足您需求的连接和控制可选件。
了解更多信息
最大速度 250 rpm;剂量体积从 <0.5 mL 到 >500 mL
查看规格
Whisper 安静的操作条件减少了地板或实验室的额外噪音
316 不锈钢泵头可高压灭菌;经过 10 次循环测试,没有出现任何流量或精度性能损失
偏置滚轮和行星齿轮确保计量精度 (±0.5%)、低脉动和泵管较长寿命
轻松泵送——减少泵管阻力,延长泵管寿命并降低过早失效风险。
Masterflex 双 Y 管组件可确保适当保留、可重复性以及准确性
选购双 Y 管泵管
连续模式
时间模式
体积模式
远程模式
泵管校准
用户访问
配置行星驱动系统泵头的优点
采用行星驱动系统,每个滚轮由太阳轮直接驱动。这种机制有助于防止泵管上的轴向推拉摩擦,进而延长泵管寿命、降低脉动以及提高可重复性。
这种泵头产生温和、低脉冲以及高精度的剂量和流量,确保最佳完整性和均匀性。泵头采用偏置滚轮设计,可在整个流量范围内提供线性流量。当一个滚轴通过双 Y 管的一个通道吸取流体时,另一个滚轴则通过另一通道推动流体。此外,双通道虽然转速较低,但也可达到“单通道”流速。较低的转速意味着剪切应力减少,因此可保持流体和分子的完整性。
设置轻而易举
直观触摸屏界面,即使佩戴手套也可轻松操作
- 易于设置和编程
- 5 英寸电容式 TFT/RGB 触摸屏,具有清晰广阔的视角
- 只需简单一按即可调整参数——即使佩戴手套
- 操作模式包括连续运行、容量分配和定时分配
- 音量和时间模式下的批量控制和间隔/关闭时间
- 体积模式下提供防滴漏和减速带功能——确保准确度并最大限度地减少样品损失
- 轻松保存和调用多达 50 个常用协议程序,每项协议都有唯一的名称
- 知道您何时达到目标——通过图形指示器了解加载泵管何时校准至最佳状态
高级连接和控制可选件
在任何地方都可监控流程
MasterflexLive
- 我们利用安全的云平台 MasterflexLive,实时远程监控 Masterflex 泵的所有参数
- 无需现场人员便可监控全天候 (24/7) 运行的关键流程
- 推送通知提醒您操作条件变化和错误消息
灵活连接
- 为您提供三个连接可选件:EtherNet/IP、Profibus 或 MasterflexLive®
- 泵功能的三级访问——使用此选项控制可以操作泵的对应级别人员,进而保护您的流程
- 无线固件更新——自动地让您能充分利用未来的增强功能
- 通过驱动器背面的 Wi-Fi 或标准以太网 (RJ45) 插孔连接互联网
高精度灌装/完成应用的完美泵
无污染、低剪切应力和无创性使这款泵高度适合生物制药和医疗保健应用。
三级访问以及保存和调用程序功能确保您的流体过程安全和准确。
我们的泵管配方系列可确保您所需的流体相容性以及监管批准。
精密制造的泵管为您提供关键流程应用的准确性和可靠性。
完整的规格和产品详细信息 |
||||
![]() |
![]() |
|||
产品编号 | MFLX77976-40 | MFLX77976-42 | ||
流量范围 | 0.007 至 635 mL/min | 0.193 至 998 mL/min | ||
Masterflex Ultrapharm 泵头 | 用于开放式泵头传感器的精密泵管,不锈钢外壳/电机 | 用于开放式泵头传感器的高性能精密泵管,不锈钢外壳/电机 | ||
匹配的泵管尺寸 | 双 Y 管 L/S® 13、14、16、25、17 | 双 Y 管 L/S® 15、24、35 | ||
泵规格 |
||||
批准代理商 | UL、cUL、CE | |||
速度控制精确度(分辨率) | ±0.1%(250 rpm 时为 0.1 rpm) | |||
保修时间 | 2 年 | |||
MasterflexLive | 实时远程监控所有泵参数。推送通知提醒您操作条件和错误消息,让您无需亲自到达现场即可全天候 (24/7) 监控关键泵流程。 | |||
EtherNet/IP 或 Profibus |
直接与基于以太网/IP 或 Profibus 的流程控制网络连接(使用 PLC、SCADA 或类似网络);通过网络接口控制所有泵的参数。 | |||
滚轮编号: | 8 | |||
正反两用 | 是 | |||
显示屏 | 可进行平面切换(宽视角)的 5 英寸电容式 TFT/RGB 触摸屏;800 x 480 像素 | |||
数字化分配 | 是 | |||
外部控制——输入 | 0 到 20 mA、20 到 0 mA、4 到 20 mA、20 到 4 mA;0 到 10 V、10 到 0 V、0 到 5 V、5 到 0 V;启动/停止、方向 (CW/CCW)、通过触点闭合启动 | |||
外部控制——输出 | 0 到 20 mA、20 到 0 mA、4 到 20 mA、20 到 4 mA;0 到 10 V、10 到 0 V、0 到 5 V、5 到 0 V;转速输出(集电极开路)、电机运行、开路、本地/远程、一般警报 | |||
电机 | 带编码器的直流无刷电机;连续工作;可逆;1/10 hp (75 W) | |||
开放式压头传感器 | 是;包括延长线 | |||
外壳材料 | 316 不锈钢 | |||
外壳防护等级 | IP66 / NEMA 4X | |||
尺寸(长 x 宽 x 高) | 13" x 9.3" x 11" (33 x 23.6 x 27.9 cm) | |||
装运重量 | 40.75 lb (18.5 kg) | |||
功率 | 90 至 260 VAC,50/60 Hz |