Masterflex® I/P® MasterSense™工艺驱动器
让生物工艺再上一层楼
1
适用于清洁环境——
316抛光不锈钢外壳
IP66 NEMA 4X级防水
2
配备一体化传感器,随时监测流体压力,可在出现工艺故障前发出警报
3
数字化触屏直观以用,即使佩戴湿手套操作也毫不影响;菜单导航经过优化,便于储存和调用标准方案,确保连续性!
4
无线固件更新,无需移动泵系统即可实现系统升级;MasterflexLive®云储存系统可监测所有Masterflex泵系统,同时安全储存数据并生成报告
查看完整技术规格
连续模式
定时模式
定量分配
压力传感器
用户访问权限
程序保存和调用
网络检测
远程模式
泵管校准
系统设置易如反掌
直观的触屏操作界面,即使佩戴手套也不影响操作
- 于设置和编程
- 7英寸电容式TFT/RGB触屏,视角广、显示清晰
- 只需轻轻一点即可完成参数调整-即使佩戴手套也丝毫没有影响
- 运行模式包括连续运行、定量分配和定时分配三种
- 定量和定时模式下可实现批次控制并设置间隔/停止时间
- 定量模式下具有防滴漏和速度递增功能-确保分配精度并最大限度减少样品损失
- 轻松保存和调用多达50个常用程序,每个程序均有唯一名称
- 显示何时达到预设目标-图形指示器可以显示泵管何时实现最优校准
MasterSense™实时监测培养基,助您解放双手
工艺工程师拥有更多时间从事以下工作:
先进的连接和控制方式
随时随地进行监测
MasterflexLive®
- MasterflexLive® 是安全的云计算平台,能够实时远程监测所有Masterflex蠕动泵参数
- 24/7全天候监测关键工艺参数,无需安排现场工作人员
- 如运行条件发生任何改变或出现任何错误信息,系统将推送通知,及时提醒
连接灵活
- 可选连接方式——MasterflexLive®、EtherNet/IP、Profibus或RS232
- 泵功能三级访问权限——通过控制操作泵的用户权限和级别,保障工艺安全
- 无线固件更新——自动升级固件,让您充分利用未来最新功能
- 设备背面配有标准以太网(RJ45)插口,可通过该插口或Wi-Fi连网
易于集成和扩展
封闭式系统,最大限度降低风险。具有无污染、低剪切力和非侵入性特点,十分适用于生物制药和医疗保健领域。
拥有三级访问权限,具备程序保存和调用功能,确保流体工艺安全、准确。
I/P系列泵管适用于模拟大型(向上或向外扩展)系统,有助更快实现工艺优化,确保工艺一致性。
采用精密制造工艺,确保泵管精度高、结果可靠并可与各种流体兼容,同时满足关键工艺应用的监管审批要求。
完整技术规格和产品详情 |
||||||
可适配的泵头类型 | 0.1 - 650 RPM(可适配2款泵头) | 0.1 - 650 RPM,配备Easy-Load泵头(77602-30)和C-Flex ULTRA®泵管(06434-73)的完整系统 | ||||
流速范围 | 0.0006 - 19 LPM | 0.001 to 8.0 LPM | ||||
EtherNet/IP插口与MasterflexLive系统 | MFLX77421-00 | MFLX77966-00 | ||||
Profibus插口与MasterflexLive系统 | MFLX77421-02 | MFLX77966-10 | ||||
驱动器规格 |
||||||
速度控制精度(分辨率) | ±0.1%(650 rpm时调节精度为0.1 rpm) | |||||
显示器 | 7英寸电容式TFT/RGB触屏,搭载平面转换技术(广视角);800 x 480像素 | |||||
外部控制——输入 | 0 - 20 mA,20 - 0 mA,4 - 20 mA,20 - 4 mA;0 - 10V,10 - 0 V,0 - 5 V,5 - 0 V;启动/停止,方向(顺时针/逆时针),通过触点闭合进行灌注 | |||||
外部控制——输出 | 0 - 20 mA,20 - 0 mA,4 - 20 mA,20 - 4 mA;0 - 10V,10 - 0 V,0 - 5 V,5 - 0 V;转速表输出(集电极开路),电机运行,泵头打开,本地/远程,常规警报 | |||||
电机 | 配备编码器的无刷直流电机,连续工作,可逆,250 W(0.34 hp) | |||||
泵头打开传感器 | 有;含延长电线 | |||||
外壳材质 | 316不锈钢外壳和边框,电镀铝底座 | |||||
外壳防护等级 | IP66,NEMA 4X | |||||
机构认证 | UL, cUL, CE | |||||
保修 | 2年 | |||||
尺寸(长x宽x高) | 14" x 10.2" x 13.6"(35.6 x 26.0 x 34.6厘米) | |||||
运输重量 | 19.5 kg (43 lb) | |||||
电源 | 90 - 260 VAC,50/60 Hz | |||||
I/P泵管流速(LPM) |
||||||
rpm | I/P精密泵管 | I/P高性能精密泵管 | ||||
I/P 26 | I/P 73 | I/P 82 | I/P 70 | I/P 88 | I/P 89 | |
0.1 to 650 | 0.0006 to 4.0 | 0.001 to 8.0 | 0.002 to 13 | 0.001 to 8.0 | 0.002 to 17 | 0.002 to 19 |