Masterflex® B/T® MasterSense™ 生物制药流程泵
互联、高效、耐用
1
专为大流量和连续工作打造,非常适合清洁环境应用——
316 抛光不锈钢外壳
IP66 冲洗等级
可变流量:0.65 — 42 LPM
查看完整规格
2
易于阅读和操作的触摸屏
直观操作
3
MasterflexLive® 无需现场人员便可为您提供全天候 (24/7) 监控
随时掌握信息
直观操作
简单的触摸屏界面,即使佩戴手套也可轻松操作
- 易于设置和编程
- 5 英寸电容式 TFT/RGB 触摸屏,具有清晰广阔的视角
- 只需简单一按即可调整参数——即使佩戴手套
- 操作模式包括连续运行、容量分配和定时分配
- 音量和时间模式下的批量控制和间隔/关闭时间
- 轻松保存和调用多达 50 个常用协议程序,每项协议都有唯一的名称
- 知道您何时达到目标——通过图形指示器了解加载泵管何时校准至最佳状态
- IP66 冲洗等级
通过用户友好的菜单创建、保存和调用 50 个泵程序
连续模式
时间模式
体积模式
远程模式
泵管校准
用户访问
高级连接和控制可选件
远程、安全且合规
远程监控
- 我们利用安全的云平台 MasterflexLive,实时远程监控 Masterflex 泵的所有参数
- 无需现场人员便可监控和调整全天候 (24/7) 运行的关键流程
- 推送通知提醒您操作条件变化和错误消息
灵活连接
- 您的连接可选件——MasterflexLive、EtherNet/IP 或 Profibus
- 泵功能的三级访问——使用此选项控制可以操作泵的对应级别人员,进而保护您的流程
- 无线固件更新——自动地让您能充分利用未来的增强功能
- 通过驱动器背面的 Wi-Fi 或标准以太网 (RJ45) 插孔连接互联网
适合大容量应用、完美的泵选择
IP66 防护等级——专为清洁的冲洗环境设计,包括洁净室、食品和乳制品加工等应用。
无污染、低剪切应力和无创性使这款泵高度适合生物制药和医疗保健应用。
流量高达 42 LPM,可确保精确流速,因此成为大规模生产的理想选择。
三级访问以及保存和调用程序功能确保您的流体过程安全和准确。
您是否需要一个方便您移动的定制泵送系统?
项目编号 MLFX77112-10 | ||||
包含内容 Rapid-Load® 泵头,3 英尺(1 米)的 Tygon® LFL B/T 91 泵管 06430-91;和一根带 IEC 320/CEE22 插座的 6 英尺(1.8 米)电源线。设备随附国家/地区特定插头/电源线组;订购时请指定最终目的地。 |
||||
性能规格 |
||||
流量 | 0.65 至 42 LPM(0.17 至 11.1 GPM) | |||
转速 | 11 至 321 | |||
接收泵头数量 | 1 | |||
最大扭矩 | 启动:1130 N•cm (1600 oz-in) | |||
运行:1017 N•cm (1440 oz-in) | ||||
正反两用 | 是 | |||
外部控制——输入 | 0 到 20 mA、20 到 0 mA、4 到 20 mA、20 到 4 mA;0 到 10 V、10 到 0 V、0 到 5 V、5 到 0 V;启动/停止、方向 (CW/CCW)、通过触点闭合启动 | |||
外部控制——输出 | 0 到 20 mA、20 到 0 mA、4 到 20 mA、20 到 4 mA;0 到 10 V、10 到 0 V、0 到 5 V、5 到 0 V;转速输出(集电极开路)、电机运行、开路、本地/远程、一般警报 | |||
网络通讯 | EtherNet/IP、Profibus、MasterflexLive | |||
电气规格 |
||||
电压 | 90 至 260,通用电压自动选择 | |||
电流 | 115 V 时 5.0 A;230 V 时 3.1 A | |||
保险丝等级 | 6 A / 250 V | |||
电机类型 | 连续工作,TENV,BLDC | |||
电机尺寸 | 370 W (0.5 hp) | |||
显示屏 | 可进行平面切换(宽视角)的 5 英寸电容式 TFT/RGB 触摸屏;800 x 480 像素 | |||
电机/速度控制类型 | 配置微型处理器的 PWM 直流电机 | |||
速度调节(重复性) | ±0.1% | |||
软启动/电子制动 | 是/是 | |||
物理规格 |
||||
外壳材料 | 316 不锈钢外壳、不锈钢底架、不锈钢挡板 | |||
泵头材料 | 粉末涂层碳钢和铸铝、不锈钢、聚碳酸酯、Nylatron®® 滚轴 | |||
防护等级 | IP66 | |||
代理商列表 | UL、cUL、CE、DLS | |||
操作温度 | 0 至 40°C(32 至 104°F) | |||
储存温度 | -25 至 65°C(-13 至 149°F) | |||
噪音水平 | <75 dBA @ 1 m (39") | |||
尺寸(长 x 宽 x 高) | 62.2 x 40.1 x 47.8 cm (24.5" x 15.8" x 18.8") | |||
装运重量 | 54.5 kg (120 lb) |