疫苗生产中的 Masterflex® 蠕动泵
用于疫苗和疗法生产的流体解决方案
使用来自 Masterflex®、Ismatec®和其他值得信赖品牌的各种流体产品,优化您的流程并降低污染风险。添加直观且准确的蠕动泵和泵管、MasterflexLive® 远程泵监控、流量计和控制器、一次性组件和瓶组件,推动疫苗顺利生产,确保您的宝贵产品安全到达终点线。
培养基进料泵
高效、可编程的培养基进料和灌装;流量高达 19 LPM
输送泵
IP66 冲洗等级;通过 MasterflexLive、EtherNet/IP 或 Profibus 连接;流量达 42 LPM
酸/碱进料泵
可编程 pH 调节剂和其他辅助剂的剂量;流速为 3400 mL/min
培养基进料泵
使用直观的触摸屏准确传输和填充培养基;流速为 3400 mL/min
酸/碱进料泵
可编程 pH 调节剂和其他辅助剂的低流量剂量;流速为 365 mL/min
收获
从洗涤到缓冲液注入再到过滤,收获中的步骤开始分离蛋白质与细胞。查看我们的流体输送泵以及过滤器和容器之间的一次性管道。基于您的生产规模,我们的过滤产品还可为您的工艺提供关键性能。
查看收获工作流程
超滤泵
清洁、低脉动泵提供过滤流量和压力;流量达 3 LPM;压力达 58 psi (4 bar)
无菌过滤泵
清洁、剪切应力敏感的泵提供过滤流量和压力;流量达 14 LPM;压力达 58 psi (4 bar)
Centrifuge 进料泵
Cytoflow® 泵是活细胞、大分子和其他剪切应力敏感流体的理想选择;流量达 13.6 LPM
输送泵
Cytoflow 泵是泵送活细胞、大分子和其他剪切应力敏感流体的理想选择; 流量达 5 LPM
采样泵
按容量或时间进行精确、可编程采样; 流速为 365 mL/min
切向流过滤 (TFF)/错流过滤泵
清洁、低脉动泵提供过滤流量和压力;流量达 3 LPM;压力达 58 psi (4 bar)
Chromatography 进料泵
Cytoflow® 泵是活细胞、大分子和其他剪切应力敏感流体的理想选择;流量达 13.6 LPM
切向流过滤 (TFF)/错流过滤泵
清洁、剪切应力敏感的泵提供过滤流量和压力;流量达 14 LPM;压力达 58 psi (4 bar)
输送泵
IP66 冲洗等级;通过 MasterflexLive、EtherNet/IP 或 Profibus 连接;流量达 42 LPM
采样泵
按容量或时间进行可编程采样;与 EtherNet/IP 轻松实现自动化集成;流速为 3400 mL/min
Masterflex® 超声波流量传感器
无需在流体通路中添加新的材料即可获得准确的流量读数;无创设计确保无需与工作流体接触
Masterflex 流量传感器控制器
超声波流量传感器和 Masterflex 泵之间的接口接收来自流量传感器的输入流体,然后将泵速调整到设定流量或分配容量
采样瓶组件
安全输送、取样和储存生物制药产品和试剂
蠕动泵泵管
Masterflex 和 Ismatec 的精密挤出技术和泵测试方案设计旨在实现最高的可靠性、合规性和可追溯性
清洁接头和夹具
确保关键流程应用中的安全、清洁连接。从试验到生产的任何所需尺寸的接头和夹具