许多生物制药应用需要为储罐通风使用通风过滤器。通常,这些过滤器会进行消毒以避免存在污染风险。过滤器还将作为储罐环境的压力稳定器。
查看通风过滤器产品
使用储罐、容器和瓶子在各个药物生产阶段储存产品。其会经过消毒或在容器和产品(例如储罐内衬)之间设置消毒屏障,以降低污染风险。储罐端口需要预先订购,以满足应用需求。样品瓶将包含一个通风过滤器,以避免瓶子在分配流体和交叉污染期间压力增强。
查看样品瓶组件
© 2025 VWR International, LLC. All rights reserved.