食品和饮料解决方案中的 Masterflex 产品
Masterflex 可以处理各种流体,热水、维生素溶液到粘稠糖浆等等。泵头设计实现轻松更换泵管,多种驱动器具备“可冲洗”功能。从满足 USP Class VI、FDA、NSF、EP 和 3A 要求的各种泵管中进行选择。
Masterflex 蠕动泵非常适合以下应用处理
- 比萨酱分配
- 沙拉酱泵
- 玻璃清洗系统
- 冰淇淋泵
- 自动排水清洁器
- 爆米花黄油分配
- 维生素 A&D 注射
是什么让 Masterflex 成为食品和饮料应用的首选产品
- 高纯度 ——流体培养基仅接触泵管——满足 USP、FDA、EP、3A、NSF 合规性。通过环氧乙烷、γ辐射或高压灭菌器进行消毒。
- 广泛的泵管材料 ——与众多工业化学品相容。
- 易于清理 ——只需更换泵管即可清洁泵,使用 IP66 冲洗泵。
- 自吸功能 ——吸力提升至 8.8 m (29 ft)。
- 处理多种材料 ——输送和分配酸奶、冰淇淋和食物颗粒。
- 正反两用 ——在不断开泵管的情况下执行双向操作。
- 模块化设计 ——混合和匹配泵头、泵管和驱动器。
- 定制化工程服务 ——定制化设计,集成至您的实验室分配器或分析设备中。