制药解决方案中的 Masterflex 产品
Masterflex 和 Ismatec 品牌的蠕动泵采用受到监管行业青睐的无污染泵送技术。
我们的一次性解决方案和定制化剪切泵管服务随时准备为您提供定制化一次性γ辐照泵管组件,并将泵管剪切成您需要的长度和数量。除了我们提供的产品之外,我们的代表还非常了解您面临的挑战以及您需要的服务。
Masterflex 蠕动泵非常适合以下应用处理
- 切向流过滤
- 收获细胞培养基
- 生物工艺工作流程
- 纯化
- 制造 IV 袋分配
- 螺旋超滤系统
- 发酵控制
- 溶出度测试仪
- 化妆品分配
Masterflex 成为制药应用的首选产品的原因
- 广泛的泵管材料 ——与众多实验化学品相容。
- 无污染 ——流体培养基仅接触泵管内部。
- 易于清理 ——只需更换泵管即可清洁泵。
- 多通道功能 ——在一个驱动器上同时使用多达 32 个通道。
- 泵管的清洁连接 ——清洁系统内的快速泵管连接。
- 处理多种材料 ——分配琼脂和悬浮液。
- 可干式运行 ——用作低流量抽吸器或空气/真空泵。
- 模块化设计 ——混合和匹配泵头、泵管和驱动器。
- 定制化工程服务 ——定制化设计,集成至您的实验室分配器或分析设备中。
缓冲培养基制备中的 Masterflex 产品
泵、流体通路组件、混合设备、过滤和过程监控均是完整缓冲培养基制备系统的重要组成部分。
缓冲培养基解决方案对于有效收获和纯化至关重要。在提供准确容量的同时保持缓冲培养基纯度是有效生产的关键要素。
培养基制备工作流程
细胞培养基输送应用中的 Masterflex 产品
蠕动泵配置消毒泵管和连接器,是在生产容器之间输送培养基时保护其纯度的理想方法。
细胞培养基是生物制药产品的主要生产环境。在试验和批量操作期间,温和处理培养基、保持细胞生长的最佳条件对于最终获得最大产量的产品而言非常关键。
培养基进料泵
高效、可编程的培养基进料和灌装;流量高达 19 LPM
分配泵
用于准确输送低流量流体的多功能多通道泵——配置直观的触摸屏界面
酸/碱进料泵
可编程 pH 调节剂和其他辅助剂的剂量;流速为 3400 mL/min
蠕动泵泵管
Masterflex 和 Ismatec 的精密挤出技术和泵测试方案设计旨在实现最高的可靠性、合规性和可追溯性
清洁接头和夹具
确保关键流程应用中的安全、清洁连接。从试验到生产的任何所需尺寸的接头和夹具
切向流过滤 (TFF) 中的 Masterflex 产品
Masterflex 提供泵、流体通路泵管和连接器、过滤器、压力监测器和其他产品,在确保您生产成功的同时保护您的最终产品纯度。
用于分离和/或纯化生物分子和收获细胞,TFF 的工作压力和流速需要合适的设备。
革命性的诊断疗法需要定制泵的参与
在医疗保健行业,安全和时间都是需要关注的优先事项。Cytonics 的产品开发人员求助 Masterflex 的定制工程服务集团,为其 APIC 系统创建定制泵解决方案。
了解更多信息