水处理解决方案中的 Masterflex 产品
Masterflex 蠕动泵、活塞泵和齿轮泵技术广泛应用于水处理和化学处理。
水质是我们今天所面临的最具挑战性的问题之一。全球大约 1% 的供水是淡水,只有一小部分是可饮用水。Masterflex 泵的化学加工应用涉及调节进料速率。反应物进料应用需要将化学品实时释放到反应容器中,通常用于制造或化学合成。最终产品加工使用计量泵将产品准确分配至模具或容器中。所涉及的化学品几乎可以包括任何化学前体或最终产品。
Masterflex 蠕动泵非常适合以下应用处理
- 受到污染的地下水
- 化学桶取样
- 酶分离
- 流动注射分析
- 温室浇水
- 肥料应用
- 农药输送系统
- 污水/污泥分析
- 树木喷雾
- 水盐度分析仪
- 废水取样
Masterflex 成为水处理应用首选产品的原因
- 广泛的泵管材料 ——与众多工业化学品相容。
- 无污染 ——流体仅接触泵管内部。
- 易于清理 ——只需更换泵管即可清洁泵,使用 IP66 冲洗泵。
- 自吸功能 ——吸力提升至 8.8 m (29 ft)。
- 处理多种材料 ——输送和分配悬浮液中的油或流体。
- 可干式运行 ——无人看管时泵不会损坏。
- 正反两用 ——使用一个泵便可吹扫和收集样品。
- 模块化设计 ——混合和匹配泵头、泵管和驱动器。
- 定制化工程服务 ——定制化设计,集成至您的实验室分配器或分析设备中。