案例研究:切向流过滤 (TFF) 和 Repligen
解决当前和未来的生物过滤需求
在生物化学以及生物分子的开发和生产领域,从研究到生产整个流程中采用的关键技术之一是 切向流过滤。
切向流过滤 (TFF) 也被称为 错流过滤,是液体切向穿过多孔过滤器或膜表面的过滤形式。大于膜孔径的物质都将滞留在流动路径中,而小于膜孔径的物质都可以透过膜。这种 过滤 形式比直流过滤产量更高,过滤器或膜寿命更长,直流过滤是迫使液体垂直通过过滤介质的过滤形式。TFF 可用于多种不同过滤应用,包括:
- 生物制药和诊断颗粒的提纯和浓缩
- 脱盐解决方案
- 使用点水过滤
- 培养基冷灭菌
- 蛋白质提纯和浓缩
- 病毒去除和浓缩
- 裂解物净化
- 生物反应器灌注
- 全细胞渗滤
无论小规模超滤,还是大规模微滤,或介于两者之间,许多液体处理制药公司、生物技术公司,甚至小型研发实验室在整个作业过程中都会使用 TFF。
Repligen 位于加利福尼亚州洛杉矶,是 TFF 领域的成套系统和新型过滤膜介质的领先制造商之一。在过去 15 年中,Repligen 一直与 Masterflex ® 保持合作,从 Masterflex 采购蠕动泵,用于整合到自己的系统中。
挑战
Repligen 的现代 TFF 系统设计可追溯到 2004 年。当时的 Repligen 已因其过滤产品闻名遐迩,他们做出了一个商业决定,即开发一种基于 TFF 的专有监控系统,泵是该系统的组成部分。Repligen 清楚了解客户的应用环境,因此这个系统中大部分流体的通路必须是一次性的且易于消毒。这意味着蠕动泵是该系统的最佳选择,但是 Repligen 不具备蠕动泵的制造技术。
正如 Repligen 总裁 Tony MacDonald 所说,“我们想开发出市场上最经济且最完整的系统。”事实上,他们希望通过创建集成必要硬件(设备、泵管、接头和配件)的完整系统在竞争中脱颖而出。一个完整的“盒子”系统可以让客户在安装新设备后即刻使用。
“然而,从一开始我们就不想成为一家泵业公司,”MacDonald 说道。因此,Repligen 需要找到一家泵制造商,可以与之合作开发他们需要的定制泵。
解决方案
Repligen 找到的第一家公司不愿意与他们合作定制他们需要的泵解决方案。之后他们求助于 Masterflex,并确定 Masterflex 就是符合他们需求的供应商。
“Masterflex 拥有的产品线有助于成功开展我们的业务,”MacDonald 说。“从一开始,他们就十分乐意针对我们的要求对他们的泵产品做出调整。多年来,他们不断改进泵的包装、固件和控制软件,甚至对泵头和驱动器的颜色都做了更改。他们正是我们需要的供应商,在这些系统的成功开发和推出过程中他们扮演着至关重要的角色,今天我们大部分的产品线都是基于这些系统!”
结果
基于十多年的成功销售经验,Repligen 一直致力于推动自动化设备的价格合理化。展望未来,Repligen 看到了市场对先进过滤技术(但极易获取)的强劲需求。随着一次性系统流体通道逐渐成为趋势,在蛋白质分离中使用 TFF 技术取代尺寸排阻色谱法日益受到关注,未来的系统将发生变化。即便如此,随着 TFF 市场的扩大,Repligen 与 Masterflex 等主要供应商合作伙伴已采取措施来迎合这些需求。
有关 Repligen TFF 系统的更多信息,请访问 www.repligen.com 或发送电子邮件至 customerservice@repligen.com。
了解更多定制设计解决方案细节
如果您希望了解我们如何在系统或技术开发过程中为您提供支持,请致电 1-800-MASTERFLEX 或发送电子邮件至 techinfo@masterflex.com。