案例研究:梦之橘园—借助 Masterflex 灌溉柑橘园
“由于流速会根据需求在每分钟 20 到 250 加仑 (GPM) 之间变化,因此这种泵和泵管的组合对我而言非常理想”
想象一下,站在被橘树包围的柑橘园中心。圣华金河谷正值夏季,阳光明媚,在加州这个农业中心,人们正忙于丰收。
洒水器喷射出的水是来自内华达山脉的雪水。雪水汇集到湖泊和水库中,是社区农作物的主要灌溉水来源。在 Earthly Delights 农场,10 英亩的树林全天享受着喷灌沐浴。除了对作物生长有利的水,微喷系统内还集聚了有害的沙子、灰尘和其他微粒,以及丰富的藻类种群。
自 1998 年以来,Ronny Tannenbaum 一直拥有并经营着位于图莱里县的 Earthly Delights 农场。为了提高灌溉系统的水压,他安装了一个离心泵。然而,压力受摩擦损失和地面高度差异影响而出现波动,他又安装了压力补偿器以实现更高的一致性。
Tannenbaum 也会定期检查洒水器,发现洒水器经常堵塞。于是,他进行了现场清理。但是要清理几千个洒水器,所付出的时间和精力远超出他的预期。
“这是一个麻烦事,从去年夏天到今年夏初一直困扰着我,”他说。现有的砂过滤器可以清除水中的颗粒物,但对疯长的藻类毫无办法。
解决方案
Tannenbaum 开始研究解决方案。他发现向水中注入少量氯可以控制藻类生长。采用滴灌(一种缓慢的低压灌溉过程)的农民会将氯注入他们的系统。对有些应用来说,使用加氯器(如游泳池使用的非加压室)可以保证均匀的加氯速率。干燥氯片在水中以已知速率溶解,然后将溶液泵入主系统。
了解到这些信息后,Tannenbaum 开始考虑如何将其应用到他的橘林中。他的情况比较复杂,因为他不能一次性灌溉整个橘林。由于土壤的类型不同,需要的水量也会不同(水量会影响水果的质量和产量),所以橘林分成了多个区域。有些区域的灌溉每分钟需 250 加仑,而另一些则要少得多。
在研究了氯之后,他发现氯有化学腐蚀性,会腐蚀钢材,且不能与某些塑料一起使用。此外,氯不稳定,尤其在炎热的天气里。
为了将氯注入灌溉系统并避免加氯机存在的一些缺陷,他需要一个能够耐化学品腐蚀并轻松改变流速的泵。
(增强版)系统
Tannenbaum 对蠕动泵很熟悉,他记得可通过滑动泵上的刻度盘来改变流速。他预感蠕动泵可能是正确选择。他联系了我们并与技术应用专家进行了交流,应用专家向他介绍了 Masterflex L/S® 经济型变速数字驱动器、L/S® Easy-Load® 精密泵管泵头和 Norprene® 泵管。
在 Masterflex L/S 泵系统中,化学品仅与泵管接触,泵管更换相对容易且成本低廉。这一点尤其重要,因为它还可以用于泵送农业化学品,包括会腐蚀设备密封件和其他部件的除草剂。
“这种蠕动泵系统的优势在于系统本身与化学品相互隔离,只有泵管与化学品接触,”Tannenbaum 说道。
虽然隔膜泵的成本可能更低,但无法提供他所需的低流量。
购买之前,Tannenbaum 想确保泵管能够耐受次氯酸钠溶液,同时保持紫外 (UV) 稳性。众所周知,紫外线会分解塑料。“Norprene 泵管可以解决这些问题,对此我十分满意,”他说。
Tannenbaum 于 6 月初安装了该系统,并将溶液注入离心水泵的入口侧。藻类逐渐消失。
“很高兴地说,目前藻类几乎完全消失。我调整了一些变量,发现调至 6% 效果更稳定。由于流速会根据需求在每分钟 20 到 250 加仑 (GPM) 之间变化,因此这种泵和泵管的组合对我而言非常理想”只需按几个按钮,我就可以设置合适的氯溶液流速。除了设置流速之外,无需任何更改,如果需要,该系统流速最高可达 1,000 GPM,“他说。“我十分推荐它。”