分子筛色谱法
SEC色谱柱根据溶液中的分子大小分离组分,首先洗脱更大的分子。 分离是通过在填料颗粒中的尺寸差异实现的,并且,除了分离离散组分外,该技术还用于表征聚合物的分子量分布。 可以提供基于硅胶和聚合物的SEC色谱柱类型。
凝胶渗透色谱法(GPC)是指使用有机溶剂作为洗脱液对有机可溶聚合物进行SEC分离。 凝胶过滤色谱法(GFC)是指在水性洗脱液中分离水溶性聚合物。
SEC色谱柱根据溶液中的分子大小分离组分,首先洗脱更大的分子。 分离是通过在填料颗粒中的尺寸差异实现的,并且,除了分离离散组分外,该技术还用于表征聚合物的分子量分布。 可以提供基于硅胶和聚合物的SEC色谱柱类型。
凝胶渗透色谱法(GPC)是指使用有机溶剂作为洗脱液对有机可溶聚合物进行SEC分离。 凝胶过滤色谱法(GFC)是指在水性洗脱液中分离水溶性聚合物。
© 2024 VWR International, LLC. All rights reserved.