Consommables Chromatographie d’Agilent disponibles chez VWR
Colonnes AdvanceBio SEC
Pour l'analyse d'agrégation par chromatographie d'exclusion de taille (SEC)
- Augmentation de la vitesse d'analyse pour vous aider à respecter les échéances vitales
- Résolution accrue pour une quantification plus précise
- Augmentation de la sensibilité pour quantifier les agrégats, même à des niveaux bas
- Reproductibilité accrue pour éliminer les reprises
Colonnes AdvanceBio MS Analyse des médias usés
Pour une analyse rapide et reproductible des milieux de culture de cellules de bioréacteurs
- Performance: Les colonnes en acier inoxydable doublées de PEEK offrent une excellente forme de pic et une excellente récupération des métabolites ioniques difficiles avec une tolérance à la pression allant jusqu'à 600 bars.
- Sensibilité: les phases mobiles compatibles avec la SEP offrent une excellente sensibilité analytique.
- Flexibilité: Compatible avec les systèmes HPLC et UHPLC via des particules de Poroshell de 2,7 µm
Colonnes AdvanceBio pour l’analyse de acides aminés
Pour une séparation rapide, sensible et reproductible des acides aminés à partir d'échantillons biologiques
- Résultats plus fiables: Séparations à haute résolution fournies par une morphologie efficace des particules de Poroshell.
- Coûts réduits: Longue durée de vie des colonnes en silice modifiée chimiquement robuste, résistant au pH élevé.
- Sûreté de fonctionnement: Test de lots avec des normes d'acides aminés pour assurer sa qualité et ses performances.
- Flexibilité accrue: Compatibilité avec les systèmes HPLC et UHPLC via des particules de 2,7 µm de diamètre.
Colonnes AdvanceBio HIC
Chromatographie d'interaction hydrophobe robuste de protéines natives intactes
- Développement de méthodes plus rapide et débit plus élevé pour une productivité accrue
- Chimie unique, applications multiples avec une meilleure forme de pic
- Robustesse améliorée, cohérence lot à lot
Colonnes Poroshell & Raccords A-line Quick Connect
ANALYSEZ DES COMPOSÉS POLAIRES COMPLEXES EN TOUTE CONFIANCE
La technologie de particules Robust Poroshell offre une excellente efficacité et rapidité d'analyse, ce qui augmente la productivité et la durée de vie de colonnes
NOUVEAU InfinityLab Poroshell 120 HILIC-Z :
Une nouvelle phase zwitterionique retient des composés très chargés, avec une excellente forme de pics, même dans des conditions avec un pH élevé et une température élevée
NOUVEAU InfinityLab Poroshell 120 HILIC-OHS :
Une phase robuste de poly-hydroxy fructan offre une sélectivité alternée pour une séparation optimale d'analytes polaires
EFFECTUEZ DES SÉPARATIONS CHIRALES RAPIDES AVEC UNE GRANDE EFFICACITÉ COMME JAMAIS AUPARAVANT
NOUVEAU: Les colonnes InfinityLab Poroshell 120 Chiral combinent des particules poreuses superficielles avec des phases stationnaires chirales innovantes. Elles sont plus performantes et rapides par rapport aux phases stationnaires chirales complètement poreuses.
Améliorez considérablement la productivité avec des séparations chirales à efficacité élevée.
ENFIN DES COLONNES QUI VOUS PERMETTENT DE PROFITER PLEINEMENT DE VOTRE UHPLC
Les colonnes Agilent InfinityLab Poroshell 120 1.9 µm offrent une combinaison unique d'une efficacité élevée, une pression contrôlable et une longue durée de vie - permettant de profiter pleinement de votre UHPLC.
RACCORDS A-LINE QUICK CONNECT - DES CONNEXIONS PARFAITES DE COLONNES POUR LES SYSTÈMES UHPLC ET HPLC
Des raccords mal connectés sont une des principales raisons de pics faibles ou de traînées de pics, une perte de résolution ou d'une chromatographie de mauvaise qualité. Grâce aux raccords Agilent A-LineQuickConnect, vous pouvez désormais être certain d’avoir une connexion de colonnes parfaite à chaque fois.
- Une connexion étanche
- Avec la conception à ressort, vous n’avez pas de volumes morts avec LC columnseasy
- Les raccords A-Line Quick Connect sont durables, étanches et sont stables jusqu’à 1300 bar (18,850 psi) et vous fournissent une performance chromatographique supérieure