色谱柱选择概述
基础材料
- 二氧化硅是最受欢迎的基础材料。它具有很高的物理强度和易于化学修饰的表面,可提供适用于多种HPLC方法的固定相。但是,二氧化硅在pH≥6.5的水中溶解,而键合二氧化硅在pH≤2.5的情况下很不稳定。较新的键合二氧化硅可能具有2 -10或更宽的pH范围。最近的创新包括TYPE-C™二氧化硅系列,该系列中的二氧化硅表面修饰了一层氢化硅
- 聚合物材料的pH值限制最小,但物理稳定性较弱,并且与小分子二氧化硅相比,分离效率较低。对于蛋白质或合成聚合物等大分子,其性能可与基于二氧化硅的材料相媲美。
- 石墨碳具有高强度和出色的pH稳定性,但不能被改性。它可能很昂贵,最好用于独特的选择性应用中。
- 氧化锆(ZrO2)具有独特的选择性以及极高的化学和热稳定性(最高200°C)的优势
- 二氧化钛(TiO2)在很宽的pH范围内和高温下都稳定。与二氧化硅相反,二氧化钛的表面是碱性的,这对碱性药物的分析可能是有益的,但分离效率通常较低
- 氧化铝比二氧化硅具有更高的pH稳定性,但不易化学改性
分离模式
简单来说,适当的色谱分离模式取决于溶质的分子大小和极性。 选择指南概述如下。 对于某些分子,可以使用不止一种技术。