超临界流体色谱
超临界流体色谱(SFC)是一种使用超临界流体作为流动相的色谱技术。 尽管SFC已经存在了一段时间,但在最近几年中,其作为HPLC的正交技术的应用,特别是在制药行业中的应用有所增加。 对高吞吐量的需求日益增长,以及对“绿色”技术的渴望,激发了这种兴趣。 在减少样品处理和干燥时间方面,以及减少成本和安全性方面,大大减少溶剂的使用具有显着的好处。
超临界流体色谱(SFC)是一种使用超临界流体作为流动相的色谱技术。 尽管SFC已经存在了一段时间,但在最近几年中,其作为HPLC的正交技术的应用,特别是在制药行业中的应用有所增加。 对高吞吐量的需求日益增长,以及对“绿色”技术的渴望,激发了这种兴趣。 在减少样品处理和干燥时间方面,以及减少成本和安全性方面,大大减少溶剂的使用具有显着的好处。
© 2025 VWR International, LLC. All rights reserved.