手性色谱
在许多生物学过程中,对映体其中一个有活性但另一个却无活性甚至有害。 用于HPLC和SFC的手性固定相(CSP)的成功开发,使我们能够监测原料药的光学纯度及其在制剂或生物流体中的存在。 在农药和相关行业中可以找到更多的应用。 CSP的主要类型包括固定化多糖,纤维素和直链淀粉,“刷子型”,蛋白质结合,环糊精包合物,冠醚,配体交换和网络聚合物。
在许多生物学过程中,对映体其中一个有活性但另一个却无活性甚至有害。 用于HPLC和SFC的手性固定相(CSP)的成功开发,使我们能够监测原料药的光学纯度及其在制剂或生物流体中的存在。 在农药和相关行业中可以找到更多的应用。 CSP的主要类型包括固定化多糖,纤维素和直链淀粉,“刷子型”,蛋白质结合,环糊精包合物,冠醚,配体交换和网络聚合物。
© 2025 VWR International, LLC. All rights reserved.