生物工艺袋
保护每一滴产品
Avantor的定制一次性生物工艺袋专为最大限度提高生物制药生产而设计,同时确保在您的生物工艺各个环节让您的产品都能免受污染,包括培养基和缓冲液制备、产品存储、细胞培养、混匀和取样。
联系我们
Avantor 是一家开放式架构流体处理提供商,能够在产品开发和生物制造过程的每个阶段提供完整的设计、制造、质量测试和物流。我们专注于为客户创造选择,消除刚性的、适合所有流体处理设计的障碍,以便您可以更快地将关键疗法推向市场。
2D 生物工艺袋
Avantor 2D 生物工艺袋采用专利柔性膜材制成,结实耐用、应用灵活,专用于存储和运输缓冲液、培养基、药品、疫苗等生物制药产品。
  • 7 种标准尺寸和端口配置,可提供体积从 100 毫升至 50 升。
  • 高惰性 PE 接触层,更低可提取物和浸出物(E/L)
  • 坚固耐用的O2和水蒸气阻隔层
  • 无菌水平 (SAL) 达 10-6,最大体积可至 50 升
Avantor 一次性生物工艺袋可与多种生物制药材料兼容而无污染风险。生物工艺袋采用专利膜材制成,无菌、使用灵活、易于操作和安全,可用于运输如:缓冲液、培养基、药品、疫苗等生物制药产品。2D 生物工艺袋符合生物工艺流程中各种产品存储、进料、分装和灌装的要求,常与其他生物加工设备和包装系统搭配使用。Avantor 生物工艺袋采用标准设计,体积范围从 100 毫升至 50 升。如需定制设计,我们专业且经验丰富的工程师团队,可为您开发专属解决方案,满足您特定的生物工艺需求。
3D 生物工艺袋 
3D 生物工艺袋采用独特设计,专用于存储和运输缓冲液、培养基、药品、疫苗等生物制药产品,最大体积达 3000 升,可满足大规模生产需求。
  • 标准体积50 升至 1000 升,可选有/无排液口两种配置
  • 相兼容,可与 Avantor 不锈钢 聚丙烯储液箱 , 可选有/无排液口两种配置
  • 高惰性 PE 接触层,更低可提取物和浸出物(E/L)数据
  • 强韧的O2和水蒸气阻隔层
  • 最大定制化体积可达 3000 升
  • 无菌水平 (SAL) 达 10-6,最大体积 1000 升
Avantor 一次性 3D 生物工艺袋采用专利膜材制成并经伽马辐照灭菌,适用于多种生物制药材料而无污染风险。这种特殊制成的柔性工艺袋可以方便、安全地存储和运输生物制药产品,适用于生物工艺流程中的各种产品存储,并可与其他生物加工设备和包装系统搭配使用。Avantor 3D 生物工艺袋可提供标准设计,体积从 50 升至 3000 升,或者由我们经验丰富的工程师团队,为您开发专属的解决方案,满足您特定的生物工艺需求。与Avantor的 3D储液箱配套使用。
摇摆式生物反应袋
Avantor摇摆式生物反应袋可适配行业领先的摇摆式生物反应器系统,是专为创造安全、稳定的细胞培养环境而设计的一次性无菌解决方案。
  • 现货供应,提供 4 种体积规格,最高体积达 50升
  • 可适配行业内认可的常见摇摆式反应器硬件
  • 可选配集成环境传感器控制功能
  • 高惰性 PE 接触层,更低可提取物和浸出物(E/L)
  • 强韧的O2和水蒸气阻隔层
  • 完全定制化设计,最大体积至50升
摇摆式生物反应袋采用专利膜材制成并经伽马辐照灭菌,最大限度降低污染风险,为细胞培养创造安全、可靠的环境。可适配行业领先的摇摆式生物反应器系统。Avantor 摇摆式生物反应袋可采用标准设计(最大体积至50L),也可定制以满足特定的细胞培养需求。
一次性内衬袋
Avantor提供2D和3D一次性生物工艺内衬袋,可选有/无底部排液口配置,用于收集废液,以及为生物工艺材料和生产容器之间提供保护屏障。
Avantor 一次性内衬袋采用强韧耐用的专利膜材制成,可提供标准和定制尺寸,以适配各种运输支持容器。内衬袋可用于收集废液,以及为生物工艺材料和生产容器之间提供保护屏障。内衬袋可按需更换,操作简便,以确保生物工艺流程的清洁和高效。共有 2D 和 3D 两种设计,以及可选有/无底部排液口两种配置,最大体积 560 升。可与Avantor配套使用 顶开式混匀系统.
准备好让您的工艺流程再向前迈进一步吗?
Avantor 生物工艺袋可为您量身定制,满足不同生物工艺需求。Avantor 一次性产品专家随时待命,为您设计合适的解决方案。立即行动吧。
联系我们
质量上乘,值得信赖
ISO 认证洁净室
Avantor 液体处理组件在 ISO 7 级洁净室(10000 级)环境中生产。
认证通过,合规合法
组件生产设施通过 IS0-13485 认证,并符合cGMP 规定。
产品检测和验证
Avantor 生产流程中包含多个产品检测和验证步骤。辐照灭菌、内毒素、微粒和其他检验标准均可应要求提供。
批次信息可追溯
批次信息完全可追溯。生产地点、生产日期和零部件来源全部包括在内。
混匀系统及相关产品
现成的和完全可定制的设计可以满足您所有的生物加工混合需求。
QuattroMixer 封闭系统
结合 Avantor的 QuattroMix 混匀袋与 Quattroflow 一次性泵组成,具有一体化优势的混匀系统,可根据应用需求进行定制。
顶开式混匀系统
Avantor 混匀组件采用优质不锈钢材料制成,耐用、可靠、方便操作,适用于上、下游生物工艺。
3D 生物工艺储液箱
储液箱可折叠、可堆叠以及重复使用,用于安全可靠地存储和运输重要的生物工艺流体。
立即联系 Avantor 专家
Avantor 一次性产品专家随时准备助您一臂之力,选择适合您的解决方案,无论是标准方案或者是满足您特定应用需求的定制化解决方案。
联系我们