混匀系统
兼顾品质和专业,满足所有混匀需求
系统共有封闭式和开放式两种类型,适用于粉末和液体混匀应用。
Avantor是行业领先的混匀解决方案提供商,具有高水平的专业知识和能力,能够提供行之有效的混匀系统解决方案。Avantor的顶开式和封闭式一次性混匀系统能够满足严苛的混匀要求,无论是简单的液液混匀还是复杂的液固混匀均能轻松应对。作为一家采用开放式架构的流体处理解决方案提供商,Avantor有效整合了旗下多个品牌产品系列的一次性组件。这些产品系列和组件均经公司一流质量体系的严格验证。
我们之所以能够脱颖而出,是因为我们不仅有能力可靠且快速地量身定制设计系统,还拥有数十年的液体输送系统开发设计经验。Avantor一次性混匀解决方案可以简化工作流程、降低污染风险并提高资源利用率,令客户充分安心。我们的混匀系统具有灵活、可扩展、可配置等特点,能够精准匹配客户生产要求,并直接集成到生产管理系统内。区域技术团队成员可通过现场或远程方式为客户提供专业设计、验收测试和安装支持服务,具体视客户需求而定。
采用创新跨平台用户界面,持久耐用,易于操作
1
配备7”彩色触控显示屏,搭载可编程的直观操作软件,便于用户保存混匀配置文件
2
集成称重传感器
3
温控夹套
Masterflex L/S MasterSense Peristaltic Pump Drive Features
4
不锈钢框架坚固耐用,配备锁定脚轮,易于固定放置
5
门上开有小窗,便于观察容器内容物
mixer
磁力混匀系统搅拌系统
可扩展型磁力混合系统可在无菌、封闭系统内实现精准线性控制,能实现优质的完全均匀和低剪切力混合应用。该系统由磁力驱动,一次性无菌袋内配有一次性自由浮动叶轮,可以最大限度提高混合效率并保持产品质量。目前已推出多种容积规格,从5L至2000L不等。系统配置灵活,既可接入现有液体处理平台,又可由专家团队根据具体需求定制整套一次性系统。
标准10升磁力混合器
Avantor现推出全新10升台式磁力混合器,有助最大限度提高混合效率。混合器配备磁力驱动式自由浮动叶轮,剪切应力小,能在实现均匀混合的同时保障产品质量。 产品采用模块化设计,易于扩展,适用定制或标配一次性工艺袋,可轻松集成到现有的流体处理系统。 该款磁力混合器性能可靠、操作便捷,并可选配一次性pH传感器或加热毯,能够提高实验室生产效率和操作精度。
点击此处了解更多。
Quattro Mixer混匀系统
Quattro混匀器是一次性封闭混匀系统,采用一体式设计,可降低污染风险,确保产品质量。此产品适用于混合液体或粉末,操作简单高效,符合现行良好生产规范(cGMP)。
Top Mixer搅拌系统
TopMixer顶开式混匀器采用模块化设计,适用于混合液体或粉末,操作简单高效,最大限度保障可靠性。从平台到配件,Avantor的Top混匀器系统均可按照具体的生产规格进行定制,兼容包括衬套和其他配件在内的所有Avantor一次性解决方案,能够满足您的生产需求。
点击此处,查看适用于顶开式混匀系统的各种选配叶轮。
准备好加快流程了吗?
生物工艺袋可以进行定制,以满足具体加工需求。Avantor一次性业务专家随时待命,为您设计合适的解决方案。立刻行动吧。
联系我们
品质无与伦比,值得信赖
ISO认证洁净室
Avantor流体处理组件均在ISO 7级(10000级)洁净室中生产。
通过认证且已注册的合规产品
组装设施通过ISO-13485认证,符合现行GMP规定。
产品检测和验证
生产流程包含多个产品检验和确认步骤。辐照、内毒素、微粒和其他检测标准均可应要求提供。
批次可追溯
批次完全可追溯。零部件生产地点、制造日期和来源全部可查。
生物加工相关一次性产品
产品设计既可作为现货销售,也可实现完全定制,满足所有生物工艺混匀需求。
2D生物工艺袋
2D生物工艺袋采用专有柔性薄膜制成,牢固结实,应用灵活,可用于保存和运输缓冲液、培养基、药品、疫苗等生物制药产品。
3D生物工艺袋
3D生物工艺袋采用独特的三维(3D)几何形状设计,可用于保存和运输缓冲液、培养基、药品、疫苗等生物制药产品。最大容积3000升,可满足大规模生产需求。
一次性内衬袋
Avantor一次性生物工艺衬套共有2D和3D两种配置,可选是否配置底部排液口。该产品可用于收集废料和用作生物加工物料与生产容器之间的保护屏障,为生物加工生产提供支持。
3D生物工艺袋支承容器
3D生物工艺袋支承容器
支承容器可折叠、可叠放并可重复使用,能够安全保存和运输关键生物加工用培养基。
一次性支承容器
顶开式支承容器可互换和重复使用,适用于扩大或缩小产品生产规模。
立即联系Avantor专家
Avantor一次性业务专家随时待命,为您设计合适的解决方案,无论是现货销售还是定制解决方案,都能满足您独特的应用要求。
联系我们